Learn More
Acetone, puriss. p.a., ACS Reagent, Reag. Ph. Eur. reag. ISO, ≥99.5% (GC), Honeywell™ Riedel-de Haën™
Puriss. p.a., ACS Reagent, Reag. ISO, Reag. Ph. Eur.,≥99.5% (GC)
231.17 - 365.12
Chemische identificatiekenmerken
CAS | 67-64-1 |
---|---|
Moleculaire formule | C3H6O |
Molecular Weight (g/mol) | 58.08 |
MDL-nummer | MFCD00008765 |
InChI Key | CSCPPACGZOOCGX-UHFFFAOYSA-N |
Synoniem | acetone, 2-propanone, propanone, dimethyl ketone, methyl ketone, dimethylformaldehyde, pyroacetic ether, beta-ketopropane, dimethylketal, chevron acetone |
PubChem CID | 180 |
ChEBI | CHEBI:15347 |
IUPAC Name | propan-2-one |
SMILES | CC(C)=O |
Produktcode | Merk | Aantal | Verpakking | Prijs | Hoeveelheid en beschikbaarheid | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Produktcode | Merk | Aantal | Verpakking | Prijs | Hoeveelheid en beschikbaarheid | ||||
15613680
|
Honeywell-Riedel-de Haen
32201-6X1L |
6 x 1 L | Poly Bottle |
231.17
6 stuks |
Please sign in to purchase this item. Need a web account? Register with us today! | ||||
15603680
|
Honeywell-Riedel-de Haen
32201-4X2.5L-GL |
4 x 2.5 L | Glass Bottle |
356.96
4 stuks |
Please sign in to purchase this item. Need a web account? Register with us today! | ||||
15693670
|
Honeywell-Riedel-de Haen
32201-4X2.5L |
4 x 2.5 L | Poly Bottle |
365.12
4 stuks |
Please sign in to purchase this item. Need a web account? Register with us today! | ||||
Beschrijving
ACS GENERAL USE SOLVENTS
- value priced solution for applications such as preparative-scale HPLC, cleaning and organic synthesis
- suitable for less demanding applications such as routine isocratic HPLC
- variations and decrease issues traceable to solvent contamination
- all solvents are tested to meet ACS general use specifications
Chemische identificatiekenmerken
67-64-1 | |
58.08 | |
CSCPPACGZOOCGX-UHFFFAOYSA-N | |
180 | |
propan-2-one |
C3H6O | |
MFCD00008765 | |
acetone, 2-propanone, propanone, dimethyl ketone, methyl ketone, dimethylformaldehyde, pyroacetic ether, beta-ketopropane, dimethylketal, chevron acetone | |
CHEBI:15347 | |
CC(C)=O |
Specificatie
Acetone | |
Reag. Ph. Eur., reag. ISO | |
Colorless liquid | |
56°C (760 mmHg) | |
−17°C (1.4°F) | |
0 to 0.001% | |
≤0.0015% (as CH3COOH) | |
≤0.0008% (as NH3) | |
184mmHg (20°C) | |
635680 | |
CSCPPACGZOOCGX-UHFFFAOYSA-N | |
propan-2-one | |
180 | |
58.08g/mol | |
ACS/puriss. p.a. |
-94°C | |
67-64-1 | |
0.791g/mL at 25°C | |
0.132 | |
n20/D 1.359 | |
C3H6O | |
CH3COCH3 | |
MFCD00008765 | |
UN1090 | |
acetone, 2-propanone, propanone, dimethyl ketone, methyl ketone, dimethylformaldehyde, pyroacetic ether, beta-ketopropane, dimethylketal, chevron acetone | |
CC(C)=O | |
58.08 | |
CHEBI:15347 | |
≥99.5% (GC) |
Veiligheid en behandeling
P210-P305 + P351 + P338-P370 + P378-P403 + P235
H225-H319-H336
missing translation for 'dotInformation' : Class 3 - PG 2 - Acetone
missing translation for 'einecsNumber' : 200-662-2
missing translation for 'rtecsNumber' : AL3150000
Productidentificatie
Signaalwoord
Gevarencategorie
Gevarenaanduiding
Veiligheidsmaatregel
- Acetone
Signaalwoord
- Gevaar
Gevarencategorie
- Ontvlambare vloeistof Categorie 2
- Ernstig oogletsel/oogirritatie Categorie 2
- Dzia anie toksyczne na narzady docelowe Categorie 3
Gevarenaanduiding
- H225-Licht ontvlambare vloeistof en damp.
- H319-Veroorzaakt ernstige oogirritatie.
- H336-Kan slaperigheid of duizeligheid veroorzaken.
- EUH066-Herhaalde blootstelling kan een droge of een gebarsten huid veroorzaken.
Veiligheidsmaatregel
- P210-Verwijderd houden van warmte, hete oppervlakken, vonken, open vuur en andere ontstekingsbronnen. Niet roken.
- P260-Stof/rook/gas/nevel/damp/spuitnevel niet inademen.
- P280-Beschermende handschoenen/beschermende kleding/oogbescherming/gelaatsbescherming dragen.
- P304+P340-NA INADEMING: de persoon in de frisse lucht brengen en ervoor zorgen dat deze gemakkelijk kan ademen.
- P305+P351+P338-BIJ CONTACT MET DE OGEN: voorzichtig afspoelen met water gedurende een aantal minuten; contactlenzen verwijderen, indien mogelijk; blijven spoelen.
- P308+P313-NA (mogelijke) blootstelling: een arts raadplegen.
Product Title
Acetone, puriss. p.a., ACS Reagent, Reag. Ph. Eur. reag. ISO, ≥99.5% (GC), Honeywell™ Riedel-de Haën™