Learn More
Acetone, N.F. - F.C.C., J.T. Baker™
74.00 - 334.00
Chemical Identifiers
CAS | 67-64-1 |
---|---|
Moleculaire formule | C3H6O |
Molecular Weight (g/mol) | 58.08 |
MDL-nummer | MFCD00008765 |
InChI Key | CSCPPACGZOOCGX-UHFFFAOYSA-N |
Synoniem | acetone, 2-propanone, propanone, dimethyl ketone, methyl ketone, dimethylformaldehyde, pyroacetic ether, beta-ketopropane, dimethylketal, chevron acetone |
PubChem CID | 180 |
ChEBI | CHEBI:15347 |
IUPAC Name | propan-2-one |
SMILES | CC(C)=O |
Product Code | Brand | Aantal | Verpakking | Price | Quantity & Availability | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Product Code | Brand | Aantal | Verpakking | Price | Quantity & Availability | ||||
15578494
|
Avantor J.T.Baker
9008-01 |
500 mL | Narrow Mouth Amber Glass Bottle |
74.00
500 ml |
Please sign in to purchase this item. Need a web account? Register with us today! | ||||
15588494
|
Avantor J.T.Baker
9008-03 |
4 L | Narrow Mouth Amber Glass Bottle |
334.00
4 liter |
Please sign in to purchase this item. Need a web account? Register with us today! | ||||
Chemical Identifiers
67-64-1 | |
58.08 | |
CSCPPACGZOOCGX-UHFFFAOYSA-N | |
180 | |
propan-2-one |
C3H6O | |
MFCD00008765 | |
acetone, 2-propanone, propanone, dimethyl ketone, methyl ketone, dimethylformaldehyde, pyroacetic ether, beta-ketopropane, dimethylketal, chevron acetone | |
CHEBI:15347 | |
CC(C)=O |
Specifications
Acetone | |
−20.00°C | |
C3H6O | |
acetone, 2-propanone, propanone, dimethyl ketone, methyl ketone, dimethylformaldehyde, pyroacetic ether, beta-ketopropane, dimethylketal, chevron acetone | |
CC(C)=O | |
58.08 | |
CHEBI:15347 | |
FCC/NF |
67-64-1 | |
1L = 0.79kg | |
MFCD00008765 | |
CSCPPACGZOOCGX-UHFFFAOYSA-N | |
propan-2-one | |
180 | |
58.08 |
Safety and Handling
Signal Word
Hazard Category
Hazard Statement
Precautionary Statement
- Gevaar
Hazard Category
- Ernstig oogletsel/oogirritatie Categorie 2
- Ontvlambare vloeistof Categorie 2
- Dzia anie toksyczne na narzady docelowe Categorie 3
Hazard Statement
- H225-Licht ontvlambare vloeistof en damp.
- H319-Veroorzaakt ernstige oogirritatie.
- H336-Kan slaperigheid of duizeligheid veroorzaken.
- EUH066-Herhaalde blootstelling kan een droge of een gebarsten huid veroorzaken.
Precautionary Statement
- P210-Verwijderd houden van warmte, hete oppervlakken, vonken, open vuur en andere ontstekingsbronnen. Niet roken.
- P233-In goed gesloten verpakking bewaren.
- P261-Inademing van stof/rook/gas/nevel/damp/spuitnevel vermijden.
- P280-Beschermende handschoenen/beschermende kleding/oogbescherming/gelaatsbescherming dragen.
- P304+P340-NA INADEMING: de persoon in de frisse lucht brengen en ervoor zorgen dat deze gemakkelijk kan ademen.
- P312-Bij onwel voelen een ANTIGIFCENTRUM/arts/ raadplegen.
- P337+P313-Bij aanhoudende oogirritatie: een arts raadplegen.
- P403+P233-Op een goed geventileerde plaats bewaren. In goed gesloten verpakking bewaren.
- P501b-Inhoud/verpakking afvoeren naar verwerken volgens de plaatselijke/regionale/nationale/internationale voorschriften.