Learn More
Acetone, Laboratory Reagent, ≥99.5%, Honeywell™
Laboratory Reagent,≥99.5%
36.75 - 485.73
Chemische identificatiekenmerken
CAS | 67-64-1 |
---|---|
Moleculaire formule | C3H6O |
Molecular Weight (g/mol) | 58.08 |
MDL-nummer | MFCD00008765 |
InChI Key | CSCPPACGZOOCGX-UHFFFAOYSA-N |
Synoniem | acetone, 2-propanone, propanone, dimethyl ketone, methyl ketone, dimethylformaldehyde, pyroacetic ether, beta-ketopropane, dimethylketal, chevron acetone |
PubChem CID | 180 |
ChEBI | CHEBI:15347 |
IUPAC Name | propan-2-one |
SMILES | CC(C)=O |
Produktcode | Merk | Aantal | Verpakking | Prijs | Hoeveelheid en beschikbaarheid | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Produktcode | Merk | Aantal | Verpakking | Prijs | Hoeveelheid en beschikbaarheid | ||||
15651640
|
Honeywell Research Chemicals
179973-1L |
1 L | Glass Bottle |
36.75
1 liter |
Please sign in to purchase this item. Need a web account? Register with us today! | ||||
15688320
|
Honeywell Research Chemicals
179973-4L |
4 L | Glass Bottle |
98.92
4 liter |
Please sign in to purchase this item. Need a web account? Register with us today! | ||||
15611650
|
Honeywell Research Chemicals
179973-6X1L |
6 x 1 L | Glass Bottle |
179.02
6 stuks |
Please sign in to purchase this item. Need a web account? Register with us today! | ||||
15631640
|
Honeywell Research Chemicals
179973-10L |
10 L | Stainless Steel Can | N/A | |||||
15691640
|
Honeywell Research Chemicals
179973-4X4L |
4 x 4 L | Glass Bottle |
344.16
4 stuks |
Please sign in to purchase this item. Need a web account? Register with us today! | ||||
15601650
|
Honeywell Research Chemicals
179973-4X5L |
4 x 5 L | Poly Bottle | N/A | |||||
15671640
|
Honeywell Research Chemicals
179973-20L |
20 L | Stainless Steel Can | N/A | |||||
15681640
|
Honeywell Research Chemicals
179973-25L |
25 L | Stainless Steel Can |
485.73
25 liter |
Please sign in to purchase this item. Need a web account? Register with us today! | ||||
Beschrijving
- ≥95% for general laboratory use.
Chemische identificatiekenmerken
67-64-1 | |
58.08 | |
CSCPPACGZOOCGX-UHFFFAOYSA-N | |
180 | |
propan-2-one |
C3H6O | |
MFCD00008765 | |
acetone, 2-propanone, propanone, dimethyl ketone, methyl ketone, dimethylformaldehyde, pyroacetic ether, beta-ketopropane, dimethylketal, chevron acetone | |
CHEBI:15347 | |
CC(C)=O |
Specificatie
Acetone | |
67-64-1 | |
0.791g/mL at 25°C | |
0.132 | |
Liquid | |
C3H6O | |
MFCD00008765 | |
UN1090 | |
acetone, 2-propanone, propanone, dimethyl ketone, methyl ketone, dimethylformaldehyde, pyroacetic ether, beta-ketopropane, dimethylketal, chevron acetone | |
CC(C)=O | |
58.08 | |
CHEBI:15347 | |
≥99.5% |
-94°C | |
Colorless | |
56°C | |
−17°C (1.4°F) | |
n20/D 1.359(lit.) | |
CH3COCH3 | |
184mmHg (20°C) | |
635680 | |
CSCPPACGZOOCGX-UHFFFAOYSA-N | |
propan-2-one | |
180 | |
58.08g/mol | |
Laboratory Reagent |
Veiligheid en behandeling
P210-P305 + P351 + P338-P370 + P378-P403 + P235
H225-H319-H336
missing translation for 'dotInformation' : class 3 - PG 2 - Acetone
missing translation for 'einecsNumber' : 200-662-2
missing translation for 'rtecsNumber' : AL3150000
Productidentificatie
Signaalwoord
Gevarencategorie
Gevarenaanduiding
Veiligheidsmaatregel
Aanvullende informatie
- Acetone
Signaalwoord
- Gevaar
Gevarencategorie
- Ontvlambare vloeistof Categorie 2
- Ernstig oogletsel/oogirritatie Categorie 2
- Dzia anie toksyczne na narzady docelowe Categorie 3
Gevarenaanduiding
- H225-Licht ontvlambare vloeistof en damp.
- H319-Veroorzaakt ernstige oogirritatie.
- H336-Kan slaperigheid of duizeligheid veroorzaken.
- EUH066-Herhaalde blootstelling kan een droge of een gebarsten huid veroorzaken.
Veiligheidsmaatregel
- P210-Verwijderd houden van warmte, hete oppervlakken, vonken, open vuur en andere ontstekingsbronnen. Niet roken.
- P260-Stof/rook/gas/nevel/damp/spuitnevel niet inademen.
- P280-Beschermende handschoenen/beschermende kleding/oogbescherming/gelaatsbescherming dragen.
- P304+P340-NA INADEMING: de persoon in de frisse lucht brengen en ervoor zorgen dat deze gemakkelijk kan ademen.
- P305+P351+P338-BIJ CONTACT MET DE OGEN: voorzichtig afspoelen met water gedurende een aantal minuten; contactlenzen verwijderen, indien mogelijk; blijven spoelen.
- P308+P313-NA (mogelijke) blootstelling: een arts raadplegen.
Aanvullende informatie
- MIXTURE LIST-Bevat: acetone