Learn More
Acetone, HPLC Grade, 99.5+%, Thermo Scientific Chemicals
68.46 - 318.59
Chemische identificatiekenmerken
CAS 67-64-1
Moleculaire formule C3H6O
Molecular Weight (g/mol) 58.08
MDL-nummer MFCD00008765
InChI Key CSCPPACGZOOCGX-UHFFFAOYSA-N
Synoniem acetone, 2-propanone, propanone, dimethyl ketone, methyl ketone, dimethylformaldehyde, pyroacetic ether, beta-ketopropane, dimethylketal, chevron acetone
PubChem CID 180
ChEBI CHEBI:15347
IUPAC Name propan-2-one
SMILES CC(C)=O
Meer specificaties weergeven
Producten 2
Produktcode Merk Aantal Prijs Hoeveelheid en beschikbaarheid  
Produktcode Merk Aantal Prijs Hoeveelheid en beschikbaarheid  
11338207
Bekijk documenten
Thermo Scientific Alfa Aesar
022928.K2
1 L
68.46
1 liter
11368207
Bekijk documenten
Thermo Scientific Alfa Aesar
022928.M1
4 x 1 L
318.59
4 liter
Beschrijving
Beschrijving
Acetone, HPLC Grade is used as a mobile phase in High Performance Liquid Chromatography and Liquid Chromatography coupled with Mass Spectrometry. It is useful as a laboratory reagent.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Specificatie
Chemische identificatiekenmerken
67-64-1
58.08
CSCPPACGZOOCGX-UHFFFAOYSA-N
180
propan-2-one
C3H6O
MFCD00008765
acetone, 2-propanone, propanone, dimethyl ketone, methyl ketone, dimethylformaldehyde, pyroacetic ether, beta-ketopropane, dimethylketal, chevron acetone
CHEBI:15347
CC(C)=O
Specificatie
Acetone
67-64-1
Colorless liquid
56°C
Characteristic
1.359
C3H6O
247 hPa (185mm Hg) at 20°C
acetone, 2-propanone, propanone, dimethyl ketone, methyl ketone, dimethylformaldehyde, pyroacetic ether, beta-ketopropane, dimethylketal, chevron acetone
CSCPPACGZOOCGX-UHFFFAOYSA-N
propan-2-one
180
58.08
°C to 94°C
Colorless
0.791
-17°C (1°F)
Liquid
>99.5%
MFCD00008765
635680
Miscible with water,benzene,alcohol,dimethylformamide,ether,chloroform and most oils.
CC(C)=O
58.08
CHEBI:15347
HPLC
Video's
Veiligheid en behandeling
Veiligheid en behandeling
P210-P233-P235-P240-P241-P242-P243-P260-P264b-P271-P280-P303+P361+P353-P304+P340-P305+P351+P338-P312-P314-P370+P378q-P501c
H225-H319-H336-H373
missing translation for 'dotInformation' : DOT Class: 3; Packing Group: II
missing translation for 'einecsNumber' : 200-662-2
missing translation for 'rtecsNumber' : AL3150000
missing translation for 'tsca' : Yes
Recommended Storage : Ambient temperatures
Productidentificatie
  • Acetone, HPLC Grade, 99.5+%
Signaalwoord
  • Gevaar
Gevarencategorie
  • Ernstig oogletsel/oogirritatie Categorie 2
  • Ontvlambare vloeistof Categorie 2
  • Dzia anie toksyczne na narzady docelowe Categorie 3
Gevarenaanduiding
  • H225-Licht ontvlambare vloeistof en damp.
  • H319-Veroorzaakt ernstige oogirritatie.
  • H336-Kan slaperigheid of duizeligheid veroorzaken.
Veiligheidsmaatregel
  • P210-Verwijderd houden van warmte, hete oppervlakken, vonken, open vuur en andere ontstekingsbronnen. Niet roken.
  • P280-Beschermende handschoenen/beschermende kleding/oog­bescherming/gelaatsbescherming dragen.
  • P303+P361+P353-BIJ CONTACT MET DE HUID (of het haar): verontreinigde kleding onmiddellijk uittrekken. Huid met water afspoelen/afdouchen.
  • P304+P340-NA INADEMING: de persoon in de frisse lucht brengen en ervoor zorgen dat deze gemakkelijk kan ademen.
  • P312-Bij onwel voelen een ANTIGIFCENTRUM/arts/ raadplegen.
  • P337+P313-Bij aanhoudende oogirritatie: een arts raadplegen.
Aanvullende informatie
  • MIXTURE LIST-Bevat: acetone