Learn More
Acetone, ACS reagent, ≥99.5%, Honeywell Riedel-de Haën™
ACS reagent,≥99.5%
22.38 - 459.07
Chemische identificatiekenmerken
CAS | 67-64-1 |
---|---|
Moleculaire formule | C3H6O |
Molecular Weight (g/mol) | 58.08 |
MDL-nummer | MFCD00008765 |
InChI Key | CSCPPACGZOOCGX-UHFFFAOYSA-N |
Synoniem | acetone, 2-propanone, propanone, dimethyl ketone, methyl ketone, dimethylformaldehyde, pyroacetic ether, beta-ketopropane, dimethylketal, chevron acetone |
PubChem CID | 180 |
ChEBI | CHEBI:15347 |
IUPAC Name | propan-2-one |
SMILES | CC(C)=O |
Produktcode | Merk | Aantal | Verpakking | Prijs | Hoeveelheid en beschikbaarheid | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Produktcode | Merk | Aantal | Verpakking | Prijs | Hoeveelheid en beschikbaarheid | ||||
15671600
|
Honeywell-Riedel-de Haen
179124-500ML |
500 mL | Glass Bottle | N/A | |||||
15621600
|
Honeywell-Riedel-de Haen
179124-1L |
1 L | Glass Bottle |
49.99
1 liter |
Please sign in to purchase this item. Need a web account? Register with us today! | ||||
15651600
|
Honeywell-Riedel-de Haen
179124-2L |
2 L | Glass Bottle | N/A | |||||
15631600
|
Honeywell-Riedel-de Haen
179124-2.5L |
2.5 L | Glass Bottle |
141.01
2.50 liter |
Please sign in to purchase this item. Need a web account? Register with us today! | ||||
15681600
|
Honeywell-Riedel-de Haen
179124-6X1L |
6 x 1 L | Glass Bottle |
268.75
6 stuks |
Please sign in to purchase this item. Need a web account? Register with us today! | ||||
15661600
|
Honeywell-Riedel-de Haen
179124-4X2.5L |
4 x 2.5 L | Glass Bottle |
455.79
4 stuks |
Please sign in to purchase this item. Need a web account? Register with us today! | ||||
15641600
|
Honeywell-Riedel-de Haen
179124-20L |
20 L | Stainless Steel Can | N/A | |||||
Beschrijving
ACS GENERAL USE SOLVENTS
- value priced solution for applications such as preparative-scale HPLC, cleaning and organic synthesis
- suitable for less demanding applications such as routine isocratic HPLC
- variations and decrease issues traceable to solvent contamination
- all solvents are tested to meet ACS general use specifications
Chemische identificatiekenmerken
67-64-1 | |
58.08 | |
CSCPPACGZOOCGX-UHFFFAOYSA-N | |
180 | |
propan-2-one |
C3H6O | |
MFCD00008765 | |
acetone, 2-propanone, propanone, dimethyl ketone, methyl ketone, dimethylformaldehyde, pyroacetic ether, beta-ketopropane, dimethylketal, chevron acetone | |
CHEBI:15347 | |
CC(C)=O |
Specificatie
Acetone | |
ACS reagent, ≥99.5% | |
≥90.0000% | |
0.791 g/mL at 25 °C(lit.) | |
−17°C | |
C3H6O | |
MFCD00008765 | |
635680 | |
CSCPPACGZOOCGX-UHFFFAOYSA-N | |
propan-2-one | |
180 | |
58.08 | |
ACS Reagent |
-94°C (literature) | |
67-64-1 | |
≤100.0000% | |
55°C to 57°C | |
acc. to ACS | |
CH3COCH3 | |
UN1090 | |
acetone, 2-propanone, propanone, dimethyl ketone, methyl ketone, dimethylformaldehyde, pyroacetic ether, beta-ketopropane, dimethylketal, chevron acetone | |
CC(C)=O | |
58.08 | |
CHEBI:15347 | |
>99.5% |
Veiligheid en behandeling
missing translation for 'shelfLife' : 1080 days from date of manufacture
missing translation for 'dotInformation' : Transport Hazard Class: 3; Packing Group:3: II; Proper Shipping Name: Acetone
missing translation for 'einecsNumber' : 200-662-2
Recommended Storage : Room Temp
Productidentificatie
Signaalwoord
Gevarencategorie
Gevarenaanduiding
Veiligheidsmaatregel
- Acetone
Signaalwoord
- Gevaar
Gevarencategorie
- Ontvlambare vloeistof Categorie 2
- Ernstig oogletsel/oogirritatie Categorie 2
- Dzia anie toksyczne na narzady docelowe Categorie 3
Gevarenaanduiding
- H225-Licht ontvlambare vloeistof en damp.
- H319-Veroorzaakt ernstige oogirritatie.
- H336-Kan slaperigheid of duizeligheid veroorzaken.
- EUH066-Herhaalde blootstelling kan een droge of een gebarsten huid veroorzaken.
Veiligheidsmaatregel
- P210-Verwijderd houden van warmte, hete oppervlakken, vonken, open vuur en andere ontstekingsbronnen. Niet roken.
- P260-Stof/rook/gas/nevel/damp/spuitnevel niet inademen.
- P280-Beschermende handschoenen/beschermende kleding/oogbescherming/gelaatsbescherming dragen.
- P304+P340-NA INADEMING: de persoon in de frisse lucht brengen en ervoor zorgen dat deze gemakkelijk kan ademen.
- P305+P351+P338-BIJ CONTACT MET DE OGEN: voorzichtig afspoelen met water gedurende een aantal minuten; contactlenzen verwijderen, indien mogelijk; blijven spoelen.
- P308+P313-NA (mogelijke) blootstelling: een arts raadplegen.