Learn More
Acetic Acid Glacial, USP, Macron Fine Chemicals™
Conforms to the requirements of the United States Pharmacopeia (USP).
88.05 - 94.93
Chemische identificatiekenmerken
CAS | 64-19-7 |
---|---|
Moleculaire formule | C2H4O2 |
Molecular Weight (g/mol) | 60.05 |
MDL-nummer | MFCD00036152 |
InChI Key | QTBSBXVTEAMEQO-UHFFFAOYSA-N |
Synoniem | ethanoic acid, ethylic acid, acetic acid, glacial, methanecarboxylic acid, vinegar acid, glacial, acetasol, acide acetique, essigsaeure |
PubChem CID | 176 |
ChEBI | CHEBI:15366 |
IUPAC Name | acetic acid |
SMILES | CC(O)=O |
Produktcode | Merk | Aantal | Verpakking | Prijs | Hoeveelheid en beschikbaarheid | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Produktcode | Merk | Aantal | Verpakking | Prijs | Hoeveelheid en beschikbaarheid | ||||
15548014
|
Macron Fine Chemicals
2502-14 |
0.5 L | Clear glass bottle |
88.05
500 ml |
Please sign in to purchase this item. Need a web account? Register with us today! | ||||
15558014
|
Macron Fine Chemicals
2502-44 |
2.5 L | Clear bottle | N/A | |||||
Beschrijving
- Meets the requirements necessary for use in pharmaceutical processing and prescription compounding
- Product is regulated by the Food and Drug Administration
- Manufactured under current Good Manufacturing Practices (cGMP)
Chemische identificatiekenmerken
64-19-7 | |
60.05 | |
QTBSBXVTEAMEQO-UHFFFAOYSA-N | |
176 | |
acetic acid |
C2H4O2 | |
MFCD00036152 | |
ethanoic acid, ethylic acid, acetic acid, glacial, methanecarboxylic acid, vinegar acid, glacial, acetasol, acide acetique, essigsaeure | |
CHEBI:15366 | |
CC(O)=O |
Specificatie
Glacial Acetic Acid | |
64-19-7 | |
118°C | |
Clear | |
C2H4O2 | |
MFCD00036152 | |
Fully miscible in water | |
CC(O)=O | |
60.05 | |
CHEBI:15366 | |
USP | |
39 to 40°C |
2.5 (at 20°C) | |
16.6°C | |
Colorless | |
99.7 to 100.5% | |
CH3COOH | |
ethanoic acid, ethylic acid, acetic acid, glacial, methanecarboxylic acid, vinegar acid, glacial, acetasol, acide acetique, essigsaeure | |
QTBSBXVTEAMEQO-UHFFFAOYSA-N | |
acetic acid | |
176 | |
60.05g/mol | |
1.05g/cm3 at 20°C | |
Liquid |
Veiligheid en behandeling
missing translation for 'einecsNumber' : 200-580-7
Signaalwoord
Gevarencategorie
Gevarenaanduiding
Veiligheidsmaatregel
- Gevaar
Gevarencategorie
- Acute toxiciteit Categorie 4
- ACUUT AQUATISCH GEVAAR Categorie 1 voor acute toxiciteit
- Ernstig oogletsel/oogirritatie Categorie 1
- Ontvlambare vloeistof Categorie 3
- Stoffen en mengsels die bijtend zijn voor metalen categorie 1
- Huidcorrosie/-irritatie Indeling Categorie 1A
- Dzia anie toksyczne na narzady docelowe Categorie 3
Gevarenaanduiding
- H228-Ontvlambare vaste stof.
- H290-Kan bijtend zijn voor metalen.
- H302-Schadelijk bij inslikken.
- H312-Schadelijk bij contact met de huid.
- H314-Veroorzaakt ernstige brandwonden en oogletsel.
- H318-Veroorzaakt ernstig oogletsel.
- H335-Kan irritatie van de luchtwegen veroorzaken.
- H410-Zeer giftig voor in het water levende organismen, met langdurige gevolgen.
Veiligheidsmaatregel
- P210-Verwijderd houden van warmte, hete oppervlakken, vonken, open vuur en andere ontstekingsbronnen. Niet roken.
- P241-Explosieveilige elektrische/ventilatie-/verlichtings-/ apparatuur gebruiken.
- P260-Stof/rook/gas/nevel/damp/spuitnevel niet inademen.
- P264-Na het werken met dit product grondig wassen.
- P280-Beschermende handschoenen/beschermende kleding/oogbescherming/gelaatsbescherming dragen.
- P301+P310-NA INSLIKKEN: onmiddellijk een ANTIGIFCENTRUM/arts/ raadplegen.
- P303+P361+P353-BIJ CONTACT MET DE HUID (of het haar): verontreinigde kleding onmiddellijk uittrekken. Huid met water afspoelen/afdouchen.
- P304+P340-NA INADEMING: de persoon in de frisse lucht brengen en ervoor zorgen dat deze gemakkelijk kan ademen.
- P305+P351+P338-BIJ CONTACT MET DE OGEN: voorzichtig afspoelen met water gedurende een aantal minuten; contactlenzen verwijderen, indien mogelijk; blijven spoelen.
- P370+P378-In geval van brand: blussen met .
- P405-Achter slot bewaren.
- P501b-Inhoud/verpakking afvoeren naar verwerken volgens de plaatselijke/regionale/nationale/internationale voorschriften.