Learn More
Acetic Acid, Glacial (Optima™), Fisher Chemical™
340.00 - 675.00
Chemische identificatiekenmerken
CAS 64-19-7
Moleculaire formule C2H4O2
Molecular Weight (g/mol) 60.05
MDL-nummer MFCD00036152
InChI Key QTBSBXVTEAMEQO-UHFFFAOYSA-N
IUPAC Name acetic acid
SMILES CC(O)=O
Meer specificaties weergeven
Producten 3
Produktcode Merk Aantal Verpakking Prijs Hoeveelheid en beschikbaarheid  
Produktcode Merk Aantal Verpakking Prijs Hoeveelheid en beschikbaarheid  
11994891
Bekijk documenten
Fisher Chemical
A465-250
250 mL
340.00
om dit product te kopen Registreer vandaag om een webaccount aan te maken
11904901
Bekijk documenten
Fisher Chemical
A465-500
500 mL FEP Bottle
350.00
om dit product te kopen Registreer vandaag om een webaccount aan te maken
11984891
Bekijk documenten
Fisher Chemical
A465-1
1 L
675.00
om dit product te kopen Registreer vandaag om een webaccount aan te maken
Beschrijving
Beschrijving
  • Certificate of Analysis included with each bottle.
  • Ideal for analysis by ICP-MS and high-resolution ICP-MS
  • Evaluated for 65 metals at low-level ppt concentrations.
  • Manufactured, purified, and packaged in a Class 1000 clean room.
  • Packaged in specially cleaned Teflon FEP for PFA bottles to maintain product integrity and to eliminate metal leaching from glass bottles.
  • Three year shelf life from time of manufacture - available on COA.
Specificatie
Meer weergeven
Video's
Veiligheid en behandeling
Veiligheid en behandeling
Signaalwoord
  • Gevaar
Gevarencategorie
  • Huidcorrosie/-irritatie Indeling Categorie 1A
  • Ontvlambare vloeistof Categorie 3
Gevarenaanduiding
  • H314-Veroorzaakt ernstige brandwonden en oogletsel.
  • H226-Ontvlambare vloeistof en damp.
Veiligheidsmaatregel
  • P280-Beschermende handschoenen/beschermende kleding/oog­bescherming/gelaatsbescherming dragen.
  • P305+P351+P338-BIJ CONTACT MET DE OGEN: voorzichtig afspoelen met water gedurende een aantal minuten; contactlenzen verwijderen, indien mogelijk; blijven spoelen.
  • P302+P352-BIJ CONTACT MET DE HUID: met veel water/ wassen.
  • P304+P340-NA INADEMING: de persoon in de frisse lucht brengen en ervoor zorgen dat deze gemakkelijk kan ademen.
  • P210-Verwijderd houden van warmte, hete oppervlakken, vonken, open vuur en andere ontstekingsbronnen. Niet roken.
  • P308+P311-NA (mogelijke) blootstelling: Een ANTIGIFCENTRUM/arts/ raadplegen.
SDS
Documentatie
Documentatie
Product Certifications
Product Content Correction
Product Title
Acetic Acid, Glacial (Optima™), Fisher Chemical™