Learn More
Acetic acid, 99.6%, for analysis, Thermo Scientific Chemicals
48.26 - 273.36
Chemische identificatiekenmerken
CAS 64-19-7
Moleculaire formule C2H4O2
Molecular Weight (g/mol) 60.05
MDL-nummer MFCD00036152
InChI Key QTBSBXVTEAMEQO-UHFFFAOYSA-N
Synoniem ethanoic acid, ethylic acid, acetic acid, glacial, methanecarboxylic acid, vinegar acid, glacial, acetasol, acide acetique, essigsaeure
PubChem CID 176
ChEBI CHEBI:15366
IUPAC Name acetic acid
SMILES CC(O)=O
Meer specificaties weergeven
Producten 3
Produktcode Merk Aantal Verpakking Prijs Hoeveelheid en beschikbaarheid  
Produktcode Merk Aantal Verpakking Prijs Hoeveelheid en beschikbaarheid  
10460721
Bekijk documenten
Thermo Scientific Acros
295320010
1 L Glass Bottle
48.26
1 liter
10470721
Bekijk documenten
Thermo Scientific Acros
295320025
2.5 L Glass Bottle
101.52
2.50 liter
10702964
Bekijk documenten
Thermo Scientific Acros
295320100
10 L Plastic drum
273.36
10 liter
Beschrijving
Beschrijving
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Acros Organics product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Acros Organics product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Specificatie
Chemische identificatiekenmerken
64-19-7
60.05
QTBSBXVTEAMEQO-UHFFFAOYSA-N
176
acetic acid
C2H4O2
MFCD00036152
ethanoic acid, ethylic acid, acetic acid, glacial, methanecarboxylic acid, vinegar acid, glacial, acetasol, acide acetique, essigsaeure
CHEBI:15366
CC(O)=O
Specificatie
Acetic acid
16.0°C to 16.5°C
99.5
99.6%
CH3COOH
02, 96
15, 54
Solubility in water: miscible. Other solubilities: miscible with alcohol, glycerol, ether and, carbon tetrachloride, practically insoluble in carbon disulfide
CC(O)=O
60.05
CHEBI:15366
99.6%
1.0480g/mL
Liquid
0.001% max.
64-19-7
117.0°C to 118.0°C
100.0
C2H4O2
MFCD00036152
02,5; 05,3; 07,1; 08,1; 12,568; 13,45; 15,12
ethanoic acid, ethylic acid, acetic acid, glacial, methanecarboxylic acid, vinegar acid, glacial, acetasol, acide acetique, essigsaeure
QTBSBXVTEAMEQO-UHFFFAOYSA-N
acetic acid
176
60.05
Analytical
40°C
1.3700 to 1.3730
1.048
Video's
Veiligheid en behandeling
Veiligheid en behandeling
GHS P Statement
Causes severe skin burns and eye damage.
Flammable liquid and vapor.
GHS P Statement
Wear protective gloves/protective clothing/eye protection/face protection.
Immediately call a POISON CENTER or doctor/physician.
IF IN EYES: Rinse cautiously with water for several minutes. Remove contact lenses, if present and easy to do. Continue rinsing.
Danger
Productidentificatie
  • Acetic acid
Signaalwoord
  • Gevaar
Gevarencategorie
  • Ontvlambare vloeistof Categorie 3
  • Huidcorrosie/-irritatie Indeling Categorie 1A
  • Ernstig oogletsel/oogirritatie Categorie 1
Gevarenaanduiding
  • H226-Ontvlambare vloeistof en damp.
  • H314-Veroorzaakt ernstige brandwonden en oogletsel.
Veiligheidsmaatregel
  • P210-Verwijderd houden van warmte, hete oppervlakken, vonken, open vuur en andere ontstekingsbronnen. Niet roken.
  • P280-Beschermende handschoenen/beschermende kleding/oog­bescherming/gelaatsbescherming dragen.
  • P301+P330+P331-NA INSLIKKEN: de mond spoelen - GEEN braken opwekken.
  • P303+P361+P353-BIJ CONTACT MET DE HUID (of het haar): verontreinigde kleding onmiddellijk uittrekken. Huid met water afspoelen/afdouchen.
  • P305+P351+P338-BIJ CONTACT MET DE OGEN: voorzichtig afspoelen met water gedurende een aantal minuten; contactlenzen verwijderen, indien mogelijk; blijven spoelen.
  • P310-Onmiddellijk een ANTIGIFCENTRUM/arts/ raadplegen.