Learn More
Acetaldehyde, 99.5%, extra pure, Thermo Scientific Chemicals
28.81 - 99.09
Chemische identificatiekenmerken
CAS 75-07-0
Moleculaire formule C2H4O
Molecular Weight (g/mol) 44.04
MDL-nummer MFCD00006991
InChI Key IKHGUXGNUITLKF-UHFFFAOYSA-N
Synoniem ethanal, acetic aldehyde, ethyl aldehyde, acetaldehyd, acetylaldehyde, aldehyde, acetic ethanol, aldeide acetica, octowy aldehyd, aldehyde acetique
PubChem CID 177
ChEBI CHEBI:15343
IUPAC Name acetaldehyde
SMILES CC=O
Meer specificaties weergeven
Producten 4
Produktcode Merk Aantal Verpakking Prijs Hoeveelheid en beschikbaarheid  
Produktcode Merk Aantal Verpakking Prijs Hoeveelheid en beschikbaarheid  
10705041
Bekijk documenten
Thermo Scientific Acros
149510100
10 mL Glass bottle
28.81
10 ml
om dit product te kopen Registreer vandaag om een webaccount aan te maken
10061530
Bekijk documenten
Thermo Scientific Acros
149512500
250 mL Glass bottle
41.18
250 ml
om dit product te kopen Registreer vandaag om een webaccount aan te maken
10051530
Bekijk documenten
Thermo Scientific Acros
149510010
1 L Glass bottle
50.65
1 liter
om dit product te kopen Registreer vandaag om een webaccount aan te maken
10423215
Bekijk documenten
Thermo Scientific Acros
149510025
2.5 L Glass bottle
99.09
2.50 liter
om dit product te kopen Registreer vandaag om een webaccount aan te maken
Beschrijving
Beschrijving
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Acros Organics product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Acros Organics product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Specificatie
Chemische identificatiekenmerken
75-07-0
44.04
IKHGUXGNUITLKF-UHFFFAOYSA-N
177
acetaldehyde
C2H4O
MFCD00006991
ethanal, acetic aldehyde, ethyl aldehyde, acetaldehyd, acetylaldehyde, aldehyde, acetic ethanol, aldeide acetica, octowy aldehyd, aldehyde acetique
CHEBI:15343
CC=O
Specificatie
Acetaldehyde
75-07-0
100.0
Colorless
21.0°C
Authentic
Pungent
CH3CHO
MFCD00006991
01,3
0.785
Solubility in water: > 500g/L (20°C). Other solubilities: soluble in ethanol and acetone
CC=O
44.04
CHEBI:15343
99.5%
Volatile Liquid
Extra Pure
99.4
-123.0°C
0.7850g/mL
−27°C
99.4% min. (GC)
C2H4O
1.3310 to 1.3330 (20°C, 589nm)
01, 594
15, 40
ethanal, acetic aldehyde, ethyl aldehyde, acetaldehyd, acetylaldehyde, aldehyde, acetic ethanol, aldeide acetica, octowy aldehyd, aldehyde acetique
IKHGUXGNUITLKF-UHFFFAOYSA-N
acetaldehyde
177
44.04
Extra Pure
Video's
Veiligheid en behandeling
Veiligheid en behandeling
GHS H Statement
Causes serious eye irritation.
Suspected of causing cancer.
May cause respiratory irritation.
Extremely flammable liquid and vapor.
GHS P Statement
Avoid breathing dust/fume/gas/mist/vapors/spray.
Wear protective gloves/protective clothing/eye protection/face protection.
IF IN EYES: Rinse cautiously with water for several minutes.
Remove contact lenses,if present
GHS Signal Word: Danger
missing translation for 'einecsNumber' : 200-836-8
Productidentificatie
  • Acetaldehyde
Signaalwoord
  • Gevaar
Gevarencategorie
  • Ontvlambare vloeistof Categorie 1
  • Ernstig oogletsel/oogirritatie Categorie 2
  • Kankerverwekkendheid Categorie 2
  • Dzia anie toksyczne na narzady docelowe Categorie 3
Gevarenaanduiding
  • H224-Zeer licht ontvlambare vloeistof en damp.
  • H319-Veroorzaakt ernstige oogirritatie.
  • H351-Verdacht van het veroorzaken van kanker.
  • H335-Kan irritatie van de luchtwegen veroorzaken.
Veiligheidsmaatregel
  • P210-Verwijderd houden van warmte, hete oppervlakken, vonken, open vuur en andere ontstekingsbronnen. Niet roken.
  • P243-Voorzorgsmaatregelen treffen tegen ontladingen van statische elektriciteit.
  • P261-Inademing van stof/rook/gas/nevel/damp/spuitnevel vermijden.
  • P280-Beschermende handschoenen/beschermende kleding/oog­bescherming/gelaatsbescherming dragen.
  • P305+P351+P338-BIJ CONTACT MET DE OGEN: voorzichtig afspoelen met water gedurende een aantal minuten; contactlenzen verwijderen, indien mogelijk; blijven spoelen.
  • P403+P235-Op een goed geventileerde plaats bewaren. Koel bewaren.