Learn More
Ansell Handschoenen van natuurlatex
Provide optimal solutions for controlled environments. Low allergenic content minimizes the risk of latex associated allergies for the wearer.
Merk:  Ansell 91250080
 Bekijk meerdere types van dit product via de
Produktcode. 11711603
  • 433.50 / 200 pairs
Only null left
Edge
Toevoegen aan winkelmandje
Beschrijving
Beschrijving
  • Manufactured using a specific formulation of latex to offer users an increased level of flexibility and elasticity
  • Inner silicone coating facilitates easy donning and double-gloving
  • Thicker cuffs fit nicely over garments
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specificatie
Specificatie
ISO 9001, ISO 13485, CE-markering en ISO 11137
Natuurlijk
Nr.
0.18 mm
Handschoenen
Ja
Natuurlijk
Ja
91 - 250
Class 100 (ISO 5)
Ja
Latex
Nr.
8
Voor biotechnologie, analysetesten, blistering operations, wegen en doseren van farmaceutica
Recht
200 paar
285 mm