Learn More
Macherey-Nagel™ Accessories for Stainless Steel HPLC Columns
Macherey-Nagel™ Accessories for Stainless Steel HPLC Columns include: plastic column end caps, capillary unions (100mm x 1/16 in. x 0.25mm), 1/16 in. nuts for connecting capillaries, and 1/16 in. ferrules.
38.45 - 120.00
Producten 4
Produktcode Merk Type Prijs Hoeveelheid en beschikbaarheid  
Produktcode Merk Type Prijs Hoeveelheid en beschikbaarheid  
10082691
Bekijk documenten
Macherey-Nagel™
718582
Locking Screw
38.45
4 stuks
Only null left
Toevoegen aan winkelmandje
10543412
Bekijk documenten
Macherey-Nagel™
718583
Terminal Screw
43.60
5 stuks
Only null left
Toevoegen aan winkelmandje
10085711
Bekijk documenten
Macherey-Nagel™
718584
Cutter Cone Fits
43.00
5 stuks
Only null left
Toevoegen aan winkelmandje
10072981
Bekijk documenten
Macherey-Nagel™
718637
Connector
120.00
1 stuk
Only null left
Toevoegen aan winkelmandje
Beschrijving
Beschrijving
Stainless steel columns are most frequently used in HPLC. The material is corrosion resistant, pressure stable and easy to work mechanically.