Learn More
Cytiva Accessories and Replacement Parts for Amersham™ VacuGene XL Vacuum Blotting System
VacuGene XL vacuum blotting system is the choice for nucleic acid blotting.
Merk:  Cytiva 18-1010-43
 Bekijk meerdere types van dit product via de
Produktcode. 10488824
This item is currently unavailable or has been discontinued.
View the product page for possible alternatives.
Bekijk hier alternatieve producten »
Explore more special offers
Beschrijving
Beschrijving
  • Zorgen voor snelle overdracht van DNA vanaf agarosegels tot 20 x 30 cm in minder dan 1 uur
  • Efficiënte en reproduceerbare overdracht geeft betere blottingresultaten
  • Alle stappen voorafgaand aan de overdracht worden in de eenheid uitgevoerd
  • Nauwkeurige vacuümregeling voor optimale overdrachtomstandigheden
  • RNA-overdracht in minder dan 4 uur
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specificatie
Specificatie
Amersham™ VacuGene™ XL-vacuümblottingsysteem
Gelsteunzeef
Product Suggestions
Product Suggestions
Video's
SDS
Documentatie
Documentatie
Certificates
Speciale aanbiedingen
Speciale aanbiedingen