Learn More
9-Ethynyl-9-fluorenol, 98%, Thermo Scientific Chemicals
34.07 - 107.54
Chemische identificatiekenmerken
CAS | 13461-74-0 |
---|---|
Moleculaire formule | C15H10O |
Molecular Weight (g/mol) | 206.244 |
MDL-nummer | MFCD00041555 |
InChI Key | MMZVVJGCZZAWBN-UHFFFAOYSA-N |
Synoniem | 9-ethynyl-9-fluorenol, 9-ethynyl-9h-fluoren-9-ol, acmc-209bwd, 9-ethynyl-9-hydroxyfluorene, 9-ethinyl-9-hydroxy-fluorene, 9h-fluoren-9-ol,9-ethynyl, 9-ethynyl-9h-fluoren-9-ol #, mmzvvjgczzawbn-uhfffaoysa, 9-hydroxy-9-fluorenyl acetylene, 9-ethynyl-9-fluorenol, |
PubChem CID | 518771 |
IUPAC Name | 9-ethynylfluoren-9-ol |
SMILES | C#CC1(C2=CC=CC=C2C3=CC=CC=C31)O |
Produktcode | Merk | Aantal | Prijs | Hoeveelheid en beschikbaarheid | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Produktcode | Merk | Aantal | Prijs | Hoeveelheid en beschikbaarheid | |||||
11312237
|
Thermo Scientific Alfa Aesar
L09717.03 |
1 g |
34.07
1 gram |
Log in om dit product te kopen Registreer vandaag om een webaccount aan te maken | |||||
11322237
|
Thermo Scientific Alfa Aesar
L09717.06 |
5 g |
107.54
5 gram |
Log in om dit product te kopen Registreer vandaag om een webaccount aan te maken | |||||
Beschrijving
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Chemische identificatiekenmerken
13461-74-0 | |
206.244 | |
MMZVVJGCZZAWBN-UHFFFAOYSA-N | |
518771 | |
C#CC1(C2=CC=CC=C2C3=CC=CC=C31)O |
C15H10O | |
MFCD00041555 | |
9-ethynyl-9-fluorenol, 9-ethynyl-9h-fluoren-9-ol, acmc-209bwd, 9-ethynyl-9-hydroxyfluorene, 9-ethinyl-9-hydroxy-fluorene, 9h-fluoren-9-ol,9-ethynyl, 9-ethynyl-9h-fluoren-9-ol #, mmzvvjgczzawbn-uhfffaoysa, 9-hydroxy-9-fluorenyl acetylene, 9-ethynyl-9-fluorenol, | |
9-ethynylfluoren-9-ol |
Specificatie
9-Ethynyl-9-fluorenol | |
109°C to 110°C | |
MFCD00041555 | |
9-ethynyl-9-fluorenol, 9-ethynyl-9h-fluoren-9-ol, acmc-209bwd, 9-ethynyl-9-hydroxyfluorene, 9-ethinyl-9-hydroxy-fluorene, 9h-fluoren-9-ol,9-ethynyl, 9-ethynyl-9h-fluoren-9-ol #, mmzvvjgczzawbn-uhfffaoysa, 9-hydroxy-9-fluorenyl acetylene, 9-ethynyl-9-fluorenol, | |
C#CC1(C2=CC=CC=C2C3=CC=CC=C31)O | |
206.244 | |
206.25 |
13461-74-0 | |
C15H10O | |
2104685 | |
MMZVVJGCZZAWBN-UHFFFAOYSA-N | |
9-ethynylfluoren-9-ol | |
518771 | |
98% |
Veiligheid en behandeling
P261-P264b-P271-P280-P302+P352-P304+P340-P305+P351+P338-P312-P332+P313-P362-P501c
H315-H319-H335
missing translation for 'tsca' : No
Recommended Storage : Ambient temperatures