Learn More
9-Bromo-1-nonanol, 97%, Thermo Scientific Chemicals
51.20 - 162.00
Chemische identificatiekenmerken
CAS | 55362-80-6 |
---|---|
Moleculaire formule | C9H19BrO |
Molecular Weight (g/mol) | 223.15 |
MDL-nummer | MFCD00063348 |
InChI Key | USJDOLXCPFASNV-UHFFFAOYSA-N |
Synoniem | 9-bromo-1-nonanol, 1-nonanol, 9-bromo, 9-bromo-nonan-1-ol, nonamethylene bromohydrin, 9-bromnonan-1-ol, 9-bromononanol, 9-bromononyl alcohol, pubchem23429, 9-bromo nonanol, acmc-1axfq |
PubChem CID | 108700 |
IUPAC Name | 9-bromononan-1-ol |
SMILES | OCCCCCCCCCBr |
Beschrijving
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Acros Organics product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Acros Organics product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Chemische identificatiekenmerken
55362-80-6 | |
223.15 | |
USJDOLXCPFASNV-UHFFFAOYSA-N | |
108700 | |
OCCCCCCCCCBr |
C9H19BrO | |
MFCD00063348 | |
9-bromo-1-nonanol, 1-nonanol, 9-bromo, 9-bromo-nonan-1-ol, nonamethylene bromohydrin, 9-bromnonan-1-ol, 9-bromononanol, 9-bromononyl alcohol, pubchem23429, 9-bromo nonanol, acmc-1axfq | |
9-bromononan-1-ol |
Specificatie
9-Bromo-1-nonanol | |
30.0°C to 33.0°C | |
109°C | |
96% min. (GC) | |
MFCD00063348 | |
USJDOLXCPFASNV-UHFFFAOYSA-N | |
9-bromononan-1-ol | |
108700 | |
97% |
55362-80-6 | |
125.0°C to 126.0°C (2.0 Torr) | |
Authentic | |
C9H19BrO | |
9-bromo-1-nonanol, 1-nonanol, 9-bromo, 9-bromo-nonan-1-ol, nonamethylene bromohydrin, 9-bromnonan-1-ol, 9-bromononanol, 9-bromononyl alcohol, pubchem23429, 9-bromo nonanol, acmc-1axfq | |
OCCCCCCCCCBr | |
223.15 | |
223.16 |
Veiligheid en behandeling
GHS H Statement
Causes skin irritation.
Causes serious eye irritation.
GHS P Statement Wear protective gloves/protective clothing/eye protection/face protection. IF ON SKIN: Wash with plenty of soap and water. IF INHALED: Remove to fresh air and keep at rest in a position comfortable for breathing. IF IN EYES: Rinse cautiously with water for several minutes. Remove contact lenses, if present and easy to do. Continue rinsing. Call a POISON CENTER or doctor/physician if you feel unwell.
GHS Signal Word: Warning
- 9-Bromo-1-nonanol
Signaalwoord
- Waarschuwing
Gevarencategorie
- Ernstig oogletsel/oogirritatie Categorie 2
- Huidcorrosie/-irritatie Indeling Categorie 2
- Dzia anie toksyczne na narzady docelowe Categorie 3
Gevarenaanduiding
- H319-Veroorzaakt ernstige oogirritatie.
- H335-Kan irritatie van de luchtwegen veroorzaken.
- H315-Veroorzaakt huidirritatie.
Veiligheidsmaatregel
- P280-Beschermende handschoenen/beschermende kleding/oogbescherming/gelaatsbescherming dragen.
- P302+P352-BIJ CONTACT MET DE HUID: met veel water/ wassen.
- P304+P340-NA INADEMING: de persoon in de frisse lucht brengen en ervoor zorgen dat deze gemakkelijk kan ademen.
- P305+P351+P338-BIJ CONTACT MET DE OGEN: voorzichtig afspoelen met water gedurende een aantal minuten; contactlenzen verwijderen, indien mogelijk; blijven spoelen.
- P312-Bij onwel voelen een ANTIGIFCENTRUM/arts/ raadplegen.