Learn More
Hamilton™ 700 Series Cemented Needle Custom Syringes
Syringes for customized needles. This series of syringes is ideal for dispensing volumes from 0.5 up to 500μL.
121.00 - 184.00
Specificatie
Aantal 1/Ea.
Meer specificaties weergeven
Producten 4
Produktcode Merk Volume (metrisch) Prijs Hoeveelheid en beschikbaarheid  
Produktcode Merk Volume (metrisch) Prijs Hoeveelheid en beschikbaarheid  
10743903
Bekijk documenten
Hamilton™
80608
100 μL
170.00
1 stuk
om dit product te kopen Registreer vandaag om een webaccount aan te maken
10664301
Bekijk documenten
Hamilton™
80308
10 μL
121.00
1 stuk
om dit product te kopen Registreer vandaag om een webaccount aan te maken
10359514
Bekijk documenten
Hamilton™
80708
250 μL
184.00
1 stuk
om dit product te kopen Registreer vandaag om een webaccount aan te maken
10579672
Bekijk documenten
Hamilton™
87908
5 μL
164.00
1 stuk
om dit product te kopen Registreer vandaag om een webaccount aan te maken
Beschrijving
Beschrijving
  • The original hand-fitted Hamilton™ syringe
  • Stainless steel plunger is manufactured to fit the glass barrel with a tolerance less than three thousandths of a millimeter
  • Unsurpassed syringe life
Informatie over bestelling
This is a Custom Order. Please consult with your Fisher Sales Representative before ordering.
Specificatie
Specificatie
1/Ea.