Learn More
7-Hydroxy-1,2,3,4-tetrahydroquinoline, 96%, Thermo Scientific Chemicals
72.46 - 248.24
Chemische identificatiekenmerken
CAS | 58196-33-1 |
---|---|
Moleculaire formule | C9H11NO |
Molecular Weight (g/mol) | 149.19 |
InChI Key | HJJRGZMJZDSMDB-UHFFFAOYSA-N |
Synoniem | 7-hydroxy-1,2,3,4-tetrahydroquinoline, 7-quinolinol, 1,2,3,4-tetrahydro, 1,2,3,4-tetrahydro-7-quinolinol, 1,2,3,4-tetrahydro-quinolin-7-ol, 1,2,3,4-tetrahydrochinolin-7-ol, pubchem12787, 7-hydroxy-3,4-dihydro-2h-quinoline, 1,2,3,4-tetrahydro-7-hydroxyquinoline, 7-hydroxy-1,2,3,4-tetrahydro-quinolin, 7-hydroxy-1,2,3,4-tetrahydro quinolinoe |
PubChem CID | 93980 |
IUPAC Name | 1,2,3,4-tetrahydroquinolin-7-ol |
SMILES | C1CC2=C(C=C(C=C2)O)NC1 |
Produktcode | Merk | Aantal | Prijs | Hoeveelheid en beschikbaarheid | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Produktcode | Merk | Aantal | Prijs | Hoeveelheid en beschikbaarheid | |||||
15587519
|
Thermo Scientific Acros
458710010 |
1 g |
72.46
1 gram |
Log in om dit product te kopen Registreer vandaag om een webaccount aan te maken | |||||
15597519
|
Thermo Scientific Acros
458710050 |
5 g |
248.24
5 gram |
Log in om dit product te kopen Registreer vandaag om een webaccount aan te maken | |||||
Beschrijving
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Acros Organics product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Acros Organics product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Chemische identificatiekenmerken
58196-33-1 | |
149.19 | |
7-hydroxy-1,2,3,4-tetrahydroquinoline, 7-quinolinol, 1,2,3,4-tetrahydro, 1,2,3,4-tetrahydro-7-quinolinol, 1,2,3,4-tetrahydro-quinolin-7-ol, 1,2,3,4-tetrahydrochinolin-7-ol, pubchem12787, 7-hydroxy-3,4-dihydro-2h-quinoline, 1,2,3,4-tetrahydro-7-hydroxyquinoline, 7-hydroxy-1,2,3,4-tetrahydro-quinolin, 7-hydroxy-1,2,3,4-tetrahydro quinolinoe | |
1,2,3,4-tetrahydroquinolin-7-ol |
C9H11NO | |
HJJRGZMJZDSMDB-UHFFFAOYSA-N | |
93980 | |
C1CC2=C(C=C(C=C2)O)NC1 |
Specificatie
7-Hydroxy-1,2,3,4-tetrahydroquinoline | |
91.0°C to 93.5°C | |
95% min. (HPLC) | |
C9H11NO | |
HJJRGZMJZDSMDB-UHFFFAOYSA-N | |
1,2,3,4-tetrahydroquinolin-7-ol | |
93980 | |
96% |
58196-33-1 | |
Authentic | |
Glass Bottle | |
7-hydroxy-1,2,3,4-tetrahydroquinoline, 7-quinolinol, 1,2,3,4-tetrahydro, 1,2,3,4-tetrahydro-7-quinolinol, 1,2,3,4-tetrahydro-quinolin-7-ol, 1,2,3,4-tetrahydrochinolin-7-ol, pubchem12787, 7-hydroxy-3,4-dihydro-2h-quinoline, 1,2,3,4-tetrahydro-7-hydroxyquinoline, 7-hydroxy-1,2,3,4-tetrahydro-quinolin, 7-hydroxy-1,2,3,4-tetrahydro quinolinoe | |
C1CC2=C(C=C(C=C2)O)NC1 | |
149.19 | |
149.19 |
Veiligheid en behandeling
GHS H Statement Harmful if swallowed. Harmful if inhaled. Causes skin irritation. Causes serious eye irritation. May cause respiratory irritation.
GHS P Statement Wear protective gloves/protective clothing/eye protection/face protection. IF SWALLOWED: rinse mouth. Do NOT induce vomiting. IF ON SKIN: Wash with plenty of soap and water. IF INHALED: Remove to fresh air and keep at rest in a position comfortable for breathing. Call a POISON CENTER or doctor/physician if you feel unwell. If eye irritation persists: Get medical advice/attention.
GHS Signal Word: Warning
- 7-Hydroxy-1,2,3,4-tetrahydroquinoline, 96%
Signaalwoord
- Waarschuwing
Gevarencategorie
- Acute toxiciteit Categorie 4
- Ernstig oogletsel/oogirritatie Categorie 2
- Huidcorrosie/-irritatie Indeling Categorie 2
- Dzia anie toksyczne na narzady docelowe Categorie 3
Gevarenaanduiding
- H315-Veroorzaakt huidirritatie.
- H319-Veroorzaakt ernstige oogirritatie.
- H335-Kan irritatie van de luchtwegen veroorzaken.
- H332-Schadelijk bij inademing.
- H302-Schadelijk bij inslikken.
Veiligheidsmaatregel
- P280-Beschermende handschoenen/beschermende kleding/oogbescherming/gelaatsbescherming dragen.
- P301+P330+P331-NA INSLIKKEN: de mond spoelen - GEEN braken opwekken.
- P302+P352-BIJ CONTACT MET DE HUID: met veel water/ wassen.
- P304+P340-NA INADEMING: de persoon in de frisse lucht brengen en ervoor zorgen dat deze gemakkelijk kan ademen.
- P312-Bij onwel voelen een ANTIGIFCENTRUM/arts/ raadplegen.
- P337+P313-Bij aanhoudende oogirritatie: een arts raadplegen.