Learn More
7-Bromo-3,4-dihydronaphthalen-1(2H)-one, 97%, Thermo Scientific Chemicals
216.00 - 750.00
Chemische identificatiekenmerken
CAS | 32281-97-3 |
---|---|
Moleculaire formule | C10H9BrO |
Molecular Weight (g/mol) | 225.08 |
InChI Key | YGVDCGFUUUJCDF-UHFFFAOYSA-N |
Synoniem | 7-bromo-1-tetralone, 7-bromo-3,4-dihydronaphthalen-1 2h-one, 7-bromo-3,4-dihydro-1 2h-naphthalenone, 7-bromotetralone, 7-bromo-alpha-tetralone, 7-bromotetralin-1-one, 7-bromo-1,2,3,4-tetrahydronaphthalen-1-one, 7-bromo-2,3,4-trihydronaphthalen-1-one, 1 2h-naphthalenone, 7-bromo-3,4-dihydro, 7-bromo tetralone |
PubChem CID | 252731 |
IUPAC Name | 7-bromo-3,4-dihydro-2H-naphthalen-1-one |
SMILES | C1CC2=C(C=C(C=C2)Br)C(=O)C1 |
Beschrijving
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Acros Organics product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Acros Organics product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Chemische identificatiekenmerken
32281-97-3 | |
225.08 | |
7-bromo-1-tetralone, 7-bromo-3,4-dihydronaphthalen-1 2h-one, 7-bromo-3,4-dihydro-1 2h-naphthalenone, 7-bromotetralone, 7-bromo-alpha-tetralone, 7-bromotetralin-1-one, 7-bromo-1,2,3,4-tetrahydronaphthalen-1-one, 7-bromo-2,3,4-trihydronaphthalen-1-one, 1 2h-naphthalenone, 7-bromo-3,4-dihydro, 7-bromo tetralone | |
7-bromo-3,4-dihydro-2H-naphthalen-1-one |
C10H9BrO | |
YGVDCGFUUUJCDF-UHFFFAOYSA-N | |
252731 | |
C1CC2=C(C=C(C=C2)Br)C(=O)C1 |
Specificatie
7-Bromo-3, 4-dihydronaphthalen-1(2H)-one | |
78.0°C to 79.0°C | |
C10H9BrO | |
YGVDCGFUUUJCDF-UHFFFAOYSA-N | |
7-bromo-3,4-dihydro-2H-naphthalen-1-one | |
252731 | |
97% |
32281-97-3 | |
96% min. (HPLC) | |
7-bromo-1-tetralone, 7-bromo-3,4-dihydronaphthalen-1 2h-one, 7-bromo-3,4-dihydro-1 2h-naphthalenone, 7-bromotetralone, 7-bromo-alpha-tetralone, 7-bromotetralin-1-one, 7-bromo-1,2,3,4-tetrahydronaphthalen-1-one, 7-bromo-2,3,4-trihydronaphthalen-1-one, 1 2h-naphthalenone, 7-bromo-3,4-dihydro, 7-bromo tetralone | |
C1CC2=C(C=C(C=C2)Br)C(=O)C1 | |
225.08 | |
225.08 |
Veiligheid en behandeling
GHS Signal Word: Warning
Productidentificatie
Signaalwoord
Gevarencategorie
Gevarenaanduiding
Veiligheidsmaatregel
- 7-Bromo-3,4-dihydronaphthalen-1(2H)-one
Signaalwoord
- Waarschuwing
Gevarencategorie
- Acute toxiciteit Categorie 4
- Ernstig oogletsel/oogirritatie Categorie 2
- Huidcorrosie/-irritatie Indeling Categorie 2
- Dzia anie toksyczne na narzady docelowe Categorie 3
Gevarenaanduiding
- H315-Veroorzaakt huidirritatie.
- H319-Veroorzaakt ernstige oogirritatie.
- H335-Kan irritatie van de luchtwegen veroorzaken.
- H302-Schadelijk bij inslikken.
Veiligheidsmaatregel
- P261-Inademing van stof/rook/gas/nevel/damp/spuitnevel vermijden.
- P280-Beschermende handschoenen/beschermende kleding/oogbescherming/gelaatsbescherming dragen.
- P301+P312-NA INSLIKKEN: bij onwel voelen een ANTIGIFCENTRUM / arts/ raadplegen.
- P302+P352-BIJ CONTACT MET DE HUID: met veel water/ wassen.
- P305+P351+P338-BIJ CONTACT MET DE OGEN: voorzichtig afspoelen met water gedurende een aantal minuten; contactlenzen verwijderen, indien mogelijk; blijven spoelen.