Learn More
Ohaus™ 6 x Centrifuge Tube Adapters, Frontier™ R-A12x5/14MS Rotors
Facilitate centrifugation of tubes smaller than the original, provided carrier space for Frontier™ R-A12x5/14MS Rotors
161.00
Specificatie
Max. Tube Diameter 12.6 mm
Voor gebruik met (apparatuur) R-A12x5/14MS Rotor
Aantal plaatsen 1
Aantal per verpakking 6
Meer specificaties weergeven
Producten 2
Produktcode Merk Capaciteit Prijs Hoeveelheid en beschikbaarheid  
Produktcode Merk Capaciteit Prijs Hoeveelheid en beschikbaarheid  
15866632
Bekijk documenten
Ohaus™
30130887
6 x 1.0 mL
161.00
6 stuks
Bekijk hier alternatieve producten
Bespaar tot wel  
»
15876632
Bekijk documenten
Ohaus™
30130888
6 x 1.8 mL
161.00
6 stuks
Bekijk hier alternatieve producten
Bespaar tot wel  
»
Beschrijving
Beschrijving
  • Allows you to centrifuge tubes that are smaller in number than the space provided in the rotor carrier
  • Suitable for use in Frontier™ R-A12x5/14MS Rotors
Specificatie
Specificatie
12.6 mm
R-A12x5/14MS Rotor
1
6