Learn More
6-Quinoxalinamine, 97%, Thermo Scientific™
78.90 - 177.00
Chemische identificatiekenmerken
CAS 6298-37-9
Moleculaire formule C8H7N3
Molecular Weight (g/mol) 145.17
MDL-nummer MFCD00462821
InChI Key MSGRFBKVMUKEGZ-UHFFFAOYSA-N
Synoniem 6-aminoquinoxaline, 6-quinoxalinamine, 6-quinoxalinylamine, quinoxalin-6-ylamine, quinoxaline-6-ylamine, 6-chinoxalinamin, 6-amino-quinoxaline, pubchem15453, quinoxalin, 6-amino
PubChem CID 237859
IUPAC Name quinoxalin-6-amine
SMILES NC1=CC=C2N=CC=NC2=C1
Meer specificaties weergeven
Producten 2
Produktcode Merk Aantal Verpakking Prijs Hoeveelheid en beschikbaarheid  
Produktcode Merk Aantal Verpakking Prijs Hoeveelheid en beschikbaarheid  
10354322
Bekijk documenten
Thermo Scientific Maybridge
CC11714DA
1 g Amber Glass Bottle
78.90
1 gram
10366464
Bekijk documenten
Thermo Scientific Maybridge
CC11714EA
10 g Amber Glass Bottle
177.00
10 gram
Beschrijving
Beschrijving
Specificatie
Chemische identificatiekenmerken
6298-37-9
145.17
MSGRFBKVMUKEGZ-UHFFFAOYSA-N
237859
NC1=CC=C2N=CC=NC2=C1
C8H7N3
MFCD00462821
6-aminoquinoxaline, 6-quinoxalinamine, 6-quinoxalinylamine, quinoxalin-6-ylamine, quinoxaline-6-ylamine, 6-chinoxalinamin, 6-amino-quinoxaline, pubchem15453, quinoxalin, 6-amino
quinoxalin-6-amine
Specificatie
6-Quinoxalinamine
96.5
97%
MFCD00462821
MSGRFBKVMUKEGZ-UHFFFAOYSA-N
quinoxalin-6-amine
237859
97%
6298-37-9
100.0
C8H7N3
6-aminoquinoxaline, 6-quinoxalinamine, 6-quinoxalinylamine, quinoxalin-6-ylamine, quinoxaline-6-ylamine, 6-chinoxalinamin, 6-amino-quinoxaline, pubchem15453, quinoxalin, 6-amino
NC1=CC=C2N=CC=NC2=C1
145.17
145.16