Learn More
6-Phenoxynicotinaldehyde, 97%, Thermo Scientific™
53.10 - 229.00
Chemische identificatiekenmerken
CAS 173282-69-4
Moleculaire formule C12H9NO2
Molecular Weight (g/mol) 199.209
MDL-nummer MFCD02681950
InChI Key SOPOQXNWJNVZMI-UHFFFAOYSA-N
PubChem CID 2776500
IUPAC Name 6-phenoxypyridine-3-carbaldehyde
SMILES C1=CC=C(C=C1)OC2=NC=C(C=C2)C=O
Meer specificaties weergeven
Producten 3
Produktcode Merk Aantal Verpakking Prijs Hoeveelheid en beschikbaarheid  
Produktcode Merk Aantal Verpakking Prijs Hoeveelheid en beschikbaarheid  
10551512
Bekijk documenten
Thermo Scientific Maybridge
CC19604CB
250 mg Amber Glass Bottle
53.10
250 mg
10487032
Bekijk documenten
Thermo Scientific Maybridge
CC19604DA
1 g Amber Glass Bottle
163.00
1 gram
10774755
Bekijk documenten
Thermo Scientific Maybridge
CC19604DE
5 g Amber Glass Bottle
229.00
5 gram
Beschrijving
Beschrijving
Specificatie
Chemische identificatiekenmerken
173282-69-4
199.209
SOPOQXNWJNVZMI-UHFFFAOYSA-N
6-phenoxypyridine-3-carbaldehyde
C12H9NO2
MFCD02681950
2776500
C1=CC=C(C=C1)OC2=NC=C(C=C2)C=O
Specificatie
6-Phenoxynicotinaldehyde
96.5
97%
MFCD02681950
SOPOQXNWJNVZMI-UHFFFAOYSA-N
6-phenoxypyridine-3-carbaldehyde
2776500
97%
173282-69-4
100.0
C12H9NO2
6-phenoxynicotinaldehyde, 6-phenoxypyridine-3-carboxaldehyde, 2-phenoxypyridine-5-carboxaldehyde, 3-pyridinecarboxaldehyde,6-phenoxy, 5-formyl-2-phenoxypyridine, 6-phenoxy-3-pyridinecarboxaldehyde, 6-phenoxy-pyridine-3-carbaldehyde, 3-pyridinecarboxaldehyde, 6-phenoxy
C1=CC=C(C=C1)OC2=NC=C(C=C2)C=O
199.209
199.21