Learn More
6-Methylsalicylic acid, 98%, Thermo Scientific Chemicals
47.74 - 452.25
Chemische identificatiekenmerken
CAS | 567-61-3 |
---|---|
Moleculaire formule | C8H8O3 |
Molecular Weight (g/mol) | 152.15 |
MDL-nummer | MFCD01194284 |
InChI Key | HCJMNOSIAGSZBM-UHFFFAOYSA-N |
Synoniem | 6-methylsalicylic acid, 6-hydroxy-o-toluic acid, 2,6-cresotic acid, 6-msa, benzoic acid, 2-hydroxy-6-methyl, 6-ms, methylsalicylic acid, 2-hydroxy-6-methylbenzoicacid, unii-l5352fe23y, 2-carboxy-3-methylphenol |
PubChem CID | 11279 |
ChEBI | CHEBI:17637 |
IUPAC Name | 2-hydroxy-6-methylbenzoic acid |
SMILES | CC1=CC=CC(O)=C1C(O)=O |
Produktcode | Merk | Aantal | Prijs | Hoeveelheid en beschikbaarheid | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Produktcode | Merk | Aantal | Prijs | Hoeveelheid en beschikbaarheid | |||||
15302042
|
Thermo Scientific Acros
453060010 |
1 g |
47.74
|
Log in om dit product te kopen Registreer vandaag om een webaccount aan te maken | |||||
15312042
|
Thermo Scientific Acros
453060050 |
5 g |
145.73
5 gram |
Log in om dit product te kopen Registreer vandaag om een webaccount aan te maken | |||||
15322042
|
Thermo Scientific Acros
453060250 |
25 g |
452.25
25 gram |
Log in om dit product te kopen Registreer vandaag om een webaccount aan te maken | |||||
Beschrijving
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Acros Organics product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Acros Organics product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Chemische identificatiekenmerken
567-61-3 | |
152.15 | |
HCJMNOSIAGSZBM-UHFFFAOYSA-N | |
11279 | |
2-hydroxy-6-methylbenzoic acid |
C8H8O3 | |
MFCD01194284 | |
6-methylsalicylic acid, 6-hydroxy-o-toluic acid, 2,6-cresotic acid, 6-msa, benzoic acid, 2-hydroxy-6-methyl, 6-ms, methylsalicylic acid, 2-hydroxy-6-methylbenzoicacid, unii-l5352fe23y, 2-carboxy-3-methylphenol | |
CHEBI:17637 | |
CC1=CC=CC(O)=C1C(O)=O |
Specificatie
6-Methylsalicylic acid | |
170.0°C to 175.0°C | |
97.5% min. (HPLC) | |
C8H8O3 | |
6-methylsalicylic acid, 6-hydroxy-o-toluic acid, 2,6-cresotic acid, 6-msa, benzoic acid, 2-hydroxy-6-methyl, 6-ms, methylsalicylic acid, 2-hydroxy-6-methylbenzoicacid, unii-l5352fe23y, 2-carboxy-3-methylphenol | |
CC1=CC=CC(O)=C1C(O)=O | |
152.15 | |
CHEBI:17637 | |
98% |
567-61-3 | |
Authentic | |
Glass Bottle | |
MFCD01194284 | |
HCJMNOSIAGSZBM-UHFFFAOYSA-N | |
2-hydroxy-6-methylbenzoic acid | |
11279 | |
152.15 |
Veiligheid en behandeling
GHS H Statement Causes skin irritation. Causes serious eye irritation. May cause respiratory irritation.
GHS P Statement Wear protective gloves/protective clothing/eye protection/face protection. IF ON SKIN: Wash with plenty of soap and water. IF INHALED: Remove to fresh air and keep at rest in a position comfortable for breathing. IF IN EYES: Rinse cautiously with water for several minutes. Remove contact lenses, if present and easy to do. Continue rinsing. Call a POISON CENTER or doctor/physician if you feel unwell.
GHS Signal Word: Warning
- 6-Methylsalicylic acid, 98%
Signaalwoord
- Waarschuwing
Gevarencategorie
- Ernstig oogletsel/oogirritatie Categorie 2
- Huidcorrosie/-irritatie Indeling Categorie 2
- Dzia anie toksyczne na narzady docelowe Categorie 3
Gevarenaanduiding
- H319-Veroorzaakt ernstige oogirritatie.
- H335-Kan irritatie van de luchtwegen veroorzaken.
- H315-Veroorzaakt huidirritatie.
Veiligheidsmaatregel
- P280-Beschermende handschoenen/beschermende kleding/oogbescherming/gelaatsbescherming dragen.
- P302+P352-BIJ CONTACT MET DE HUID: met veel water/ wassen.
- P304+P340-NA INADEMING: de persoon in de frisse lucht brengen en ervoor zorgen dat deze gemakkelijk kan ademen.
- P305+P351+P338-BIJ CONTACT MET DE OGEN: voorzichtig afspoelen met water gedurende een aantal minuten; contactlenzen verwijderen, indien mogelijk; blijven spoelen.
- P312-Bij onwel voelen een ANTIGIFCENTRUM/arts/ raadplegen.