Learn More
6-Iodo-2-methyl-1,3-benzothiazole, 90%, Thermo Scientific™
49.90 - 372.00
Chemische identificatiekenmerken
CAS | 68867-20-9 |
---|---|
Moleculaire formule | C8H6INS |
Molecular Weight (g/mol) | 275.107 |
InChI Key | YVXGKAZJAUWMPM-UHFFFAOYSA-N |
Synoniem | 6-iodo-2-methyl-benzothiazole, 6-iodo-2-methylbenzo d thiazole, 2-methyl-6-iodobenzothiazole, 6-iodo-2-methylbenzothiazole, benzothiazole, 6-iodo-2-methyl, benzothiazole,6-iodo-2-methyl |
PubChem CID | 807592 |
IUPAC Name | 6-iodo-2-methyl-1,3-benzothiazole |
SMILES | CC1=NC2=C(S1)C=C(C=C2)I |
Produktcode | Merk | Aantal | Prijs | Hoeveelheid en beschikbaarheid | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Produktcode | Merk | Aantal | Prijs | Hoeveelheid en beschikbaarheid | |||||
10193364
|
Thermo Scientific Maybridge
CC54711CB |
250 mg |
49.90
250 mg |
Log in om dit product te kopen Registreer vandaag om een webaccount aan te maken | |||||
10546324
|
Thermo Scientific Maybridge
CC54711DA |
1 g |
124.00
1 gram |
Log in om dit product te kopen Registreer vandaag om een webaccount aan te maken | |||||
10103374
|
Thermo Scientific Maybridge
CC54711DE |
5 g |
372.00
5 gram |
Log in om dit product te kopen Registreer vandaag om een webaccount aan te maken | |||||
Beschrijving
Chemische identificatiekenmerken
68867-20-9 | |
275.107 | |
6-iodo-2-methyl-benzothiazole, 6-iodo-2-methylbenzo d thiazole, 2-methyl-6-iodobenzothiazole, 6-iodo-2-methylbenzothiazole, benzothiazole, 6-iodo-2-methyl, benzothiazole,6-iodo-2-methyl | |
6-iodo-2-methyl-1,3-benzothiazole |
C8H6INS | |
YVXGKAZJAUWMPM-UHFFFAOYSA-N | |
807592 | |
CC1=NC2=C(S1)C=C(C=C2)I |
Specificatie
6-Iodo-2-methyl-1, 3-benzothiazole | |
90% | |
6-iodo-2-methyl-benzothiazole, 6-iodo-2-methylbenzo d thiazole, 2-methyl-6-iodobenzothiazole, 6-iodo-2-methylbenzothiazole, benzothiazole, 6-iodo-2-methyl, benzothiazole,6-iodo-2-methyl | |
CC1=NC2=C(S1)C=C(C=C2)I | |
275.107 | |
275.11 |
68867-20-9 | |
C8H6INS | |
YVXGKAZJAUWMPM-UHFFFAOYSA-N | |
6-iodo-2-methyl-1,3-benzothiazole | |
807592 | |
90% |