Learn More
6-chloronicotinamide, 98%, Thermo Scientific™
16.18 - 75.27
Chemische identificatiekenmerken
CAS 6271-78-9
Moleculaire formule C6H5ClN2O
Molecular Weight (g/mol) 156.57
MDL-nummer MFCD00006242
InChI Key ZIJAZUBWHAZHPL-UHFFFAOYSA-N
Synoniem 6-chloronicotinamide, 3-pyridinecarboxamide, 6-chloro, nicotinamide, 6-chloro, 6-chloro-3-pyridinecarboxamide, 6-chloro-nicotinamide, acmc-1b4gd, 6-chloronicotinic acid amide, 3-carbamoyl-6-chloropyridine, ksc492o5t
PubChem CID 80456
IUPAC Name 6-chloropyridine-3-carboxamide
SMILES NC(=O)C1=CC=C(Cl)N=C1
Meer specificaties weergeven
Producten 2
Produktcode Merk Aantal Prijs Hoeveelheid en beschikbaarheid  
Produktcode Merk Aantal Prijs Hoeveelheid en beschikbaarheid  
11986281
Bekijk documenten
Thermo Scientific Acros
109560010
1 g
16.18
1 gram
11996281
Bekijk documenten
Thermo Scientific Acros
109560050
5 g This item is currently unavailable or has been discontinued.
View the product page for possible alternatives.
N/A
Beschrijving
Beschrijving
Specificatie
Chemische identificatiekenmerken
6271-78-9
156.57
ZIJAZUBWHAZHPL-UHFFFAOYSA-N
80456
NC(=O)C1=CC=C(Cl)N=C1
C6H5ClN2O
MFCD00006242
6-chloronicotinamide, 3-pyridinecarboxamide, 6-chloro, nicotinamide, 6-chloro, 6-chloro-3-pyridinecarboxamide, 6-chloro-nicotinamide, acmc-1b4gd, 6-chloronicotinic acid amide, 3-carbamoyl-6-chloropyridine, ksc492o5t
6-chloropyridine-3-carboxamide
Specificatie
6-Chloronicotinamide
97.5
204.4°C to 207.9°C
Authentic
Glass Bottle
Cl(C5H3N)CONH2
22,44
ZIJAZUBWHAZHPL-UHFFFAOYSA-N
6-chloropyridine-3-carboxamide
80456
98%
6271-78-9
100.0
White
98%
C6H5ClN2O
MFCD00006242
6-chloronicotinamide, 3-pyridinecarboxamide, 6-chloro, nicotinamide, 6-chloro, 6-chloro-3-pyridinecarboxamide, 6-chloro-nicotinamide, acmc-1b4gd, 6-chloronicotinic acid amide, 3-carbamoyl-6-chloropyridine, ksc492o5t
NC(=O)C1=CC=C(Cl)N=C1
156.57
156.57
Crystalline Powder or Powder
Video's
Veiligheid en behandeling
Veiligheid en behandeling
GHS H Statement
Causes skin irritation.
Causes serious eye irritation.
May cause respiratory irritation.
GHS P Statement
Avoid breathing dust/fume/gas/mist/vapors/spray.
Wear protective gloves/protective clothing/eye protection/face protection.
IF ON SKIN: Wash with plenty of soap and water.
IF IN EYES: Rinse cautiously with water for
GHS Signal Word: Warning
missing translation for 'einecsNumber' : 228-456-8
Productidentificatie
  • 6-Chloronicotinamide, 98%
Signaalwoord
  • Waarschuwing
Gevarencategorie
  • Ernstig oogletsel/oogirritatie Categorie 2
  • Huidcorrosie/-irritatie Indeling Categorie 2
  • Dzia anie toksyczne na narzady docelowe Categorie 3
Gevarenaanduiding
  • H319-Veroorzaakt ernstige oogirritatie.
  • H335-Kan irritatie van de luchtwegen veroorzaken.
  • H315-Veroorzaakt huidirritatie.
Veiligheidsmaatregel
  • P261-Inademing van stof/rook/gas/nevel/damp/spuitnevel vermijden.
  • P280-Beschermende handschoenen/beschermende kleding/oog­bescherming/gelaatsbescherming dragen.
  • P302+P352-BIJ CONTACT MET DE HUID: met veel water/ wassen.
  • P305+P351+P338-BIJ CONTACT MET DE OGEN: voorzichtig afspoelen met water gedurende een aantal minuten; contactlenzen verwijderen, indien mogelijk; blijven spoelen.