Learn More
5-Pyrimidinylboronic acid, 97%, Thermo Scientific™
17.70 - 291.00
Chemische identificatiekenmerken
CAS | 109299-78-7 |
---|---|
Moleculaire formule | C4H5BN2O2 |
Molecular Weight (g/mol) | 123.91 |
MDL-nummer | MFCD03002366 |
InChI Key | HZFPPBMKGYINDF-UHFFFAOYSA-N |
Synoniem | 5-pyrimidinylboronic acid, pyrimidine-5-boronic acid, 5-pyrimidineboronic acid, 5-pyrimidylboronic acid, pyrimidin-5-yl boronic acid, 5-pyrimidine boronic acid, pyrimidinyl-5-boronic acid, pyrimidine-5-ylboronic acid, pyrimidin-5-yl-5-boronic acid, pyrimidin-5-boronic acid |
PubChem CID | 2795193 |
SMILES | OB(O)C1=CN=CN=C1 |
Produktcode | Merk | Aantal | Verpakking | Prijs | Hoeveelheid en beschikbaarheid | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Produktcode | Merk | Aantal | Verpakking | Prijs | Hoeveelheid en beschikbaarheid | ||||
10147712
|
Thermo Scientific Maybridge
CC07412CB |
250 mg | Amber Glass Bottle |
17.70
250 mg |
Log in om dit product te kopen Registreer vandaag om een webaccount aan te maken | ||||
10284062
|
Thermo Scientific Maybridge
CC07412DA |
1 g | Amber Glass Bottle |
56.40
1 gram |
Log in om dit product te kopen Registreer vandaag om een webaccount aan te maken | ||||
10624765
|
Thermo Scientific Maybridge
CC07412EA |
10 g | Amber Glass Bottle |
291.00
10 gram |
Log in om dit product te kopen Registreer vandaag om een webaccount aan te maken | ||||
Beschrijving
Chemische identificatiekenmerken
109299-78-7 | |
123.91 | |
HZFPPBMKGYINDF-UHFFFAOYSA-N | |
2795193 |
C4H5BN2O2 | |
MFCD03002366 | |
5-pyrimidinylboronic acid, pyrimidine-5-boronic acid, 5-pyrimidineboronic acid, 5-pyrimidylboronic acid, pyrimidin-5-yl boronic acid, 5-pyrimidine boronic acid, pyrimidinyl-5-boronic acid, pyrimidine-5-ylboronic acid, pyrimidin-5-yl-5-boronic acid, pyrimidin-5-boronic acid | |
OB(O)C1=CN=CN=C1 |
Specificatie
5-Pyrimidinylboronic acid | |
97% | |
MFCD03002366 | |
HZFPPBMKGYINDF-UHFFFAOYSA-N | |
pyrimidin-5-ylboronic acid | |
2795193 | |
97% |
109299-78-7 | |
C4H5BN2O2 | |
5-pyrimidinylboronic acid, pyrimidine-5-boronic acid, 5-pyrimidineboronic acid, 5-pyrimidylboronic acid, pyrimidin-5-yl boronic acid, 5-pyrimidine boronic acid, pyrimidinyl-5-boronic acid, pyrimidine-5-ylboronic acid, pyrimidin-5-yl-5-boronic acid, pyrimidin-5-boronic acid | |
OB(O)C1=CN=CN=C1 | |
123.91 | |
123.91 |
Veiligheid en behandeling
Warning