Learn More
5-Fluoroisatin, 98%, Thermo Scientific Chemicals
22.71 - 239.19
Chemische identificatiekenmerken
CAS 443-69-6
Moleculaire formule C8H4FNO2
Molecular Weight (g/mol) 165.123
MDL-nummer MFCD00022795
InChI Key GKODDAXOSGGARJ-UHFFFAOYSA-N
Synoniem 5-fluoroisatin, 5-fluoroindoline-2,3-dione, 5-fluoro isatin, 5-fluoro-2,3-dihydro-1h-indole-2,3-dione, 5-fluoroisatine, 5-fluoro-2,3-indoledione, 5-fluoroindole-2,3-dione, 1h-indole-2,3-dione, 5-fluoro, 5-fluoro-2,3-indolinedione, 5-fluoro-2,3-indolindione
PubChem CID 236566
IUPAC Name 5-fluoro-1H-indole-2,3-dione
SMILES C1=CC2=C(C=C1F)C(=O)C(=O)N2
Meer specificaties weergeven
Producten 3
Produktcode Merk Aantal Prijs Hoeveelheid en beschikbaarheid  
Produktcode Merk Aantal Prijs Hoeveelheid en beschikbaarheid  
11425766
Bekijk documenten
Thermo Scientific Alfa Aesar
B20831.03
1 g
22.71
1 gram
om dit product te kopen Registreer vandaag om een webaccount aan te maken
11435766
Bekijk documenten
Thermo Scientific Alfa Aesar
B20831.06
5 g
61.71
5 gram
om dit product te kopen Registreer vandaag om een webaccount aan te maken
11445766
Bekijk documenten
Thermo Scientific Alfa Aesar
B20831.14
25 g
239.19
25 gram
om dit product te kopen Registreer vandaag om een webaccount aan te maken
Beschrijving
Beschrijving
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Specificatie
Chemische identificatiekenmerken
443-69-6
165.123
GKODDAXOSGGARJ-UHFFFAOYSA-N
236566
C1=CC2=C(C=C1F)C(=O)C(=O)N2
C8H4FNO2
MFCD00022795
5-fluoroisatin, 5-fluoroindoline-2,3-dione, 5-fluoro isatin, 5-fluoro-2,3-dihydro-1h-indole-2,3-dione, 5-fluoroisatine, 5-fluoro-2,3-indoledione, 5-fluoroindole-2,3-dione, 1h-indole-2,3-dione, 5-fluoro, 5-fluoro-2,3-indolinedione, 5-fluoro-2,3-indolindione
5-fluoro-1H-indole-2,3-dione
Specificatie
5-Fluoroisatin
224°C to 227°C
MFCD00022795
5-fluoroisatin, 5-fluoroindoline-2,3-dione, 5-fluoro isatin, 5-fluoro-2,3-dihydro-1h-indole-2,3-dione, 5-fluoroisatine, 5-fluoro-2,3-indoledione, 5-fluoroindole-2,3-dione, 1h-indole-2,3-dione, 5-fluoro, 5-fluoro-2,3-indolinedione, 5-fluoro-2,3-indolindione
C1=CC2=C(C=C1F)C(=O)C(=O)N2
165.123
165.12
443-69-6
C8H4FNO2
131241
GKODDAXOSGGARJ-UHFFFAOYSA-N
5-fluoro-1H-indole-2,3-dione
236566
98%
Video's
Veiligheid en behandeling
Veiligheid en behandeling
GHS H Statement
H315-H319-H335
Causes skin irritation.
Causes serious eye irritation.
May cause respiratory irritation.
P261-P264b-P271-P280-P302+P352-P304+P340-P305+P351+P338-P312-P332+P313-P362-P501c
H315-H319-H335
missing translation for 'einecsNumber' : 000-000-0
missing translation for 'tsca' : No
Recommended Storage : Ambient temperatures