Learn More
5-Chloro-2-mercaptobenzothiazole, 98%, Thermo Scientific Chemicals
50.55 - 147.74
Chemische identificatiekenmerken
CAS 5331-91-9
Moleculaire formule C7H4ClNS2
Molecular Weight (g/mol) 201.69
MDL-nummer MFCD00005783
InChI Key NKYDKCVZNMNZCM-UHFFFAOYSA-N
Synoniem 5-chloro-2-mercaptobenzothiazole, 5-chloro-1,3-benzothiazole-2-thiol, 5-chlorobenzo d thiazole-2 3h-thione, sh-benzothiazole, 5-chloro-2-benzothiazolethiol, 2 3h-benzothiazolethione, 5-chloro, 5-chlorobenzo d thiazole-2-thiol, 5-chlorobenzothiazole-2-thiol, benzothiazole, 5-chloro-2-mercapto, 2-benzothiazolethiol, 5-chloro
PubChem CID 2723842
IUPAC Name 5-chloro-3H-1,3-benzothiazole-2-thione
SMILES ClC1=CC=C2SC(=S)NC2=C1
Meer specificaties weergeven
Producten 2
Produktcode Merk Aantal Prijs Hoeveelheid en beschikbaarheid  
Produktcode Merk Aantal Prijs Hoeveelheid en beschikbaarheid  
11492758
Bekijk documenten
Thermo Scientific Alfa Aesar
A16747.06
5 g
50.55
5 gram
om dit product te kopen Registreer vandaag om een webaccount aan te maken
11402768
Bekijk documenten
Thermo Scientific Alfa Aesar
A16747.14
25 g
147.74
25 gram
om dit product te kopen Registreer vandaag om een webaccount aan te maken
Beschrijving
Beschrijving
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Specificatie
Chemische identificatiekenmerken
5331-91-9
201.69
NKYDKCVZNMNZCM-UHFFFAOYSA-N
2723842
ClC1=CC=C2SC(=S)NC2=C1
C7H4ClNS2
MFCD00005783
5-chloro-2-mercaptobenzothiazole, 5-chloro-1,3-benzothiazole-2-thiol, 5-chlorobenzo d thiazole-2 3h-thione, sh-benzothiazole, 5-chloro-2-benzothiazolethiol, 2 3h-benzothiazolethione, 5-chloro, 5-chlorobenzo d thiazole-2-thiol, 5-chlorobenzothiazole-2-thiol, benzothiazole, 5-chloro-2-mercapto, 2-benzothiazolethiol, 5-chloro
5-chloro-3H-1,3-benzothiazole-2-thione
Specificatie
5-Chloro-2-mercaptobenzothiazole
198°C to 200°C
MFCD00005783
NKYDKCVZNMNZCM-UHFFFAOYSA-N
5-chloro-3H-1,3-benzothiazole-2-thione
2723842
98%
5331-91-9
C7H4ClNS2
5-chloro-2-mercaptobenzothiazole, 5-chloro-1,3-benzothiazole-2-thiol, 5-chlorobenzo d thiazole-2 3h-thione, sh-benzothiazole, 5-chloro-2-benzothiazolethiol, 2 3h-benzothiazolethione, 5-chloro, 5-chlorobenzo d thiazole-2-thiol, 5-chlorobenzothiazole-2-thiol, benzothiazole, 5-chloro-2-mercapto, 2-benzothiazolethiol, 5-chloro
ClC1=CC=C2SC(=S)NC2=C1
201.69
201.7
Video's
Veiligheid en behandeling
Veiligheid en behandeling
GHS H Statement
H315-H319-H335
Causes skin irritation.
Causes serious eye irritation.
May cause respiratory irritation.
P261-P264b-P270-P271-P280-P301+P312-P302+P352-P304+P340-P305+P351+P338-P312-P330-P332+P313-P362-P501c
H302+H312+H332-H315-H319-H335
missing translation for 'einecsNumber' : 226-235-0
missing translation for 'rtecsNumber' : DL6490000
missing translation for 'tsca' : No
Recommended Storage : Ambient temperatures
Productidentificatie
  • 5-Chloro-2-mercaptobenzothiazole
Signaalwoord
  • Waarschuwing
Gevarencategorie
  • Acute toxiciteit Categorie 4
  • Ernstig oogletsel/oogirritatie Categorie 2
  • Huidcorrosie/-irritatie Indeling Categorie 2
  • Dzia anie toksyczne na narzady docelowe Categorie 3
Gevarenaanduiding
  • H302-Schadelijk bij inslikken.
  • H312-Schadelijk bij contact met de huid.
  • H315-Veroorzaakt huidirritatie.
  • H319-Veroorzaakt ernstige oogirritatie.
  • H332-Schadelijk bij inademing.
  • H335-Kan irritatie van de luchtwegen veroorzaken.
Veiligheidsmaatregel
  • P280-Beschermende handschoenen/beschermende kleding/oog­bescherming/gelaatsbescherming dragen.
  • P301+P330+P331-NA INSLIKKEN: de mond spoelen - GEEN braken opwekken.
  • P302+P352-BIJ CONTACT MET DE HUID: met veel water/ wassen.
  • P304+P340-NA INADEMING: de persoon in de frisse lucht brengen en ervoor zorgen dat deze gemakkelijk kan ademen.
  • P312-Bij onwel voelen een ANTIGIFCENTRUM/arts/ raadplegen.
  • P332+P313-Bij huidirritatie: een arts raadplegen.
  • P337+P313-Bij aanhoudende oogirritatie: een arts raadplegen.
Aanvullende informatie
  • MIXTURE LIST-Bevat: 5-Chloro-2-mercaptobenzothiazole