Learn More
5-Bromosalicylaldehyde, 98%, Thermo Scientific Chemicals
33.17 - 334.67
Chemische identificatiekenmerken
CAS | 1761-61-1 |
---|---|
Moleculaire formule | C7H5BrO2 |
Molecular Weight (g/mol) | 201.019 |
MDL-nummer | MFCD00003330 |
InChI Key | MKKSTJKBKNCMRV-UHFFFAOYSA-N |
Synoniem | 5-bromosalicylaldehyde, benzaldehyde, 5-bromo-2-hydroxy, 2-hydroxy-5-bromobenzaldehyde, salicylaldehyde, 5-bromo, 5-bromo-salicyclaldehyde, unii-0z65a0a8ce, 5-bromo-2-hydroxy-benzaldehyde, 5-bromo-salicyclic aldehyde, 5-bromo-2-hydroxy benzaldehyde, pubchem3779 |
PubChem CID | 72863 |
IUPAC Name | 5-bromo-2-hydroxybenzaldehyde |
SMILES | C1=CC(=C(C=C1Br)C=O)O |
Produktcode | Merk | Aantal | Prijs | Hoeveelheid en beschikbaarheid | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Produktcode | Merk | Aantal | Prijs | Hoeveelheid en beschikbaarheid | |||||
11413904
|
Thermo Scientific Alfa Aesar
A11917.14 |
25 g |
33.17
25 gram |
Log in om dit product te kopen Registreer vandaag om een webaccount aan te maken | |||||
11423904
|
Thermo Scientific Alfa Aesar
A11917.22 |
100 g |
89.75
100 gram |
Log in om dit product te kopen Registreer vandaag om een webaccount aan te maken | |||||
11433904
|
Thermo Scientific Alfa Aesar
A11917.36 |
500 g |
334.67
500 gram |
Log in om dit product te kopen Registreer vandaag om een webaccount aan te maken | |||||
Beschrijving
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Chemische identificatiekenmerken
1761-61-1 | |
201.019 | |
MKKSTJKBKNCMRV-UHFFFAOYSA-N | |
72863 | |
C1=CC(=C(C=C1Br)C=O)O |
C7H5BrO2 | |
MFCD00003330 | |
5-bromosalicylaldehyde, benzaldehyde, 5-bromo-2-hydroxy, 2-hydroxy-5-bromobenzaldehyde, salicylaldehyde, 5-bromo, 5-bromo-salicyclaldehyde, unii-0z65a0a8ce, 5-bromo-2-hydroxy-benzaldehyde, 5-bromo-salicyclic aldehyde, 5-bromo-2-hydroxy benzaldehyde, pubchem3779 | |
5-bromo-2-hydroxybenzaldehyde |
Specificatie
5-Bromosalicylaldehyde | |
103°C to 106°C | |
MFCD00003330 | |
Air Sensitive | |
MKKSTJKBKNCMRV-UHFFFAOYSA-N | |
5-bromo-2-hydroxybenzaldehyde | |
72863 | |
98% |
1761-61-1 | |
C7H5BrO2 | |
774710 | |
5-bromosalicylaldehyde, benzaldehyde, 5-bromo-2-hydroxy, 2-hydroxy-5-bromobenzaldehyde, salicylaldehyde, 5-bromo, 5-bromo-salicyclaldehyde, unii-0z65a0a8ce, 5-bromo-2-hydroxy-benzaldehyde, 5-bromo-salicyclic aldehyde, 5-bromo-2-hydroxy benzaldehyde, pubchem3779 | |
C1=CC(=C(C=C1Br)C=O)O | |
201.019 | |
201.02 |
Veiligheid en behandeling
GHS H Statement
H315-H319-H335
Causes skin irritation.
Causes serious eye irritation.
May cause respiratory irritation.
P261-P264b-P271-P280-P302+P352-P304+P340-P305+P351+P338-P312-P332+P313-P362-P501c
H315-H319-H335
missing translation for 'einecsNumber' : 217-167-2
missing translation for 'tsca' : Yes
Recommended Storage : Ambient temperatures
- 5-Bromosalicylaldehyde
Signaalwoord
- Waarschuwing
Gevarencategorie
- Ernstig oogletsel/oogirritatie Categorie 2
- Huidcorrosie/-irritatie Indeling Categorie 2
- Dzia anie toksyczne na narzady docelowe Categorie 3
Gevarenaanduiding
- H315-Veroorzaakt huidirritatie.
- H319-Veroorzaakt ernstige oogirritatie.
- H335-Kan irritatie van de luchtwegen veroorzaken.
Veiligheidsmaatregel
- P280-Beschermende handschoenen/beschermende kleding/oogbescherming/gelaatsbescherming dragen.
- P302+P352-BIJ CONTACT MET DE HUID: met veel water/ wassen.
- P304+P340-NA INADEMING: de persoon in de frisse lucht brengen en ervoor zorgen dat deze gemakkelijk kan ademen.
- P312-Bij onwel voelen een ANTIGIFCENTRUM/arts/ raadplegen.
- P332+P313-Bij huidirritatie: een arts raadplegen.
- P337+P313-Bij aanhoudende oogirritatie: een arts raadplegen.
Aanvullende informatie
- MIXTURE LIST-Bevat: 5-Bromosalicylaldehyde