Learn More
(5-Bromopyrid-2-yl)methanol, 97%, Thermo Scientific™
24.20 - 196.00
Chemische identificatiekenmerken
CAS 88139-91-7
Moleculaire formule C6H6BrNO
Molecular Weight (g/mol) 188.02
MDL-nummer MFCD04035597
InChI Key RUCZFWMEACWFER-UHFFFAOYSA-N
Synoniem 5-bromo-2-hydroxymethylpyridine, 2-hydroxymethyl-5-bromopyridine, 5-bromopyridin-2-yl methanol, 5-bromo-2-hydroxymethyl pyridine, 5-bromopyrid-2-yl methanol, 5-bromo-2-pyridinemethanol, 5-bromo-pyridin-2-yl-methanol, 2-pyridinemethanol, 5-bromo, 5-bromo-2-pyridyl methan-1-ol, 5-bromopyridine-2-methanol
PubChem CID 5200169
IUPAC Name (5-bromopyridin-2-yl)methanol
SMILES OCC1=CC=C(Br)C=N1
Meer specificaties weergeven
Producten 3
Produktcode Merk Aantal Prijs Hoeveelheid en beschikbaarheid  
Produktcode Merk Aantal Prijs Hoeveelheid en beschikbaarheid  
10577854
Bekijk documenten
Thermo Scientific Maybridge
MO07897CB
250 mg
24.20
250 mg
10235414
Bekijk documenten
Thermo Scientific Maybridge
MO07897DA
1 g
91.80
1 gram
10113084
Bekijk documenten
Thermo Scientific Maybridge
MO07897DE
5 g
196.00
5 gram
Beschrijving
Beschrijving
Specificatie
Chemische identificatiekenmerken
88139-91-7
188.02
RUCZFWMEACWFER-UHFFFAOYSA-N
5200169
OCC1=CC=C(Br)C=N1
C6H6BrNO
MFCD04035597
5-bromo-2-hydroxymethylpyridine, 2-hydroxymethyl-5-bromopyridine, 5-bromopyridin-2-yl methanol, 5-bromo-2-hydroxymethyl pyridine, 5-bromopyrid-2-yl methanol, 5-bromo-2-pyridinemethanol, 5-bromo-pyridin-2-yl-methanol, 2-pyridinemethanol, 5-bromo, 5-bromo-2-pyridyl methan-1-ol, 5-bromopyridine-2-methanol
(5-bromopyridin-2-yl)methanol
Specificatie
(5-Bromopyrid-2-yl)methanol
97%
C6H6BrNO
5-bromo-2-hydroxymethylpyridine, 2-hydroxymethyl-5-bromopyridine, 5-bromopyridin-2-yl methanol, 5-bromo-2-hydroxymethyl pyridine, 5-bromopyrid-2-yl methanol, 5-bromo-2-pyridinemethanol, 5-bromo-pyridin-2-yl-methanol, 2-pyridinemethanol, 5-bromo, 5-bromo-2-pyridyl methan-1-ol, 5-bromopyridine-2-methanol
OCC1=CC=C(Br)C=N1
188.02
188.02
88139-91-7
Amber glass bottle
MFCD04035597
RUCZFWMEACWFER-UHFFFAOYSA-N
(5-bromopyridin-2-yl)methanol
5200169
97%