Learn More
5-Bromobenzo[b]furan-2-carbonyl chloride, 97%, Thermo Scientific™
41.90 - 346.00
Chemische identificatiekenmerken
CAS | 62878-96-0 |
---|---|
Moleculaire formule | C9H4BrClO2 |
Molecular Weight (g/mol) | 259.483 |
InChI Key | FGPAEHRRVKLUHA-UHFFFAOYSA-N |
Synoniem | 5-bromobenzo b furan-2-carbonyl chloride, 5-bromobenzofuran-2-carbonyl chloride |
PubChem CID | 2795534 |
IUPAC Name | 5-bromo-1-benzofuran-2-carbonyl chloride |
SMILES | C1=CC2=C(C=C1Br)C=C(O2)C(=O)Cl |
Produktcode | Merk | Aantal | Prijs | Hoeveelheid en beschikbaarheid | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Produktcode | Merk | Aantal | Prijs | Hoeveelheid en beschikbaarheid | |||||
10045762
|
Thermo Scientific Maybridge
CC31202CB |
250 mg |
41.90
250 mg |
Log in om dit product te kopen Registreer vandaag om een webaccount aan te maken | |||||
10219282
|
Thermo Scientific Maybridge
CC31202DA |
1 g |
114.00
1 gram |
Log in om dit product te kopen Registreer vandaag om een webaccount aan te maken | |||||
10123724
|
Thermo Scientific Maybridge
CC31202DE |
5 g |
346.00
5 gram |
Log in om dit product te kopen Registreer vandaag om een webaccount aan te maken | |||||
Beschrijving
Chemische identificatiekenmerken
62878-96-0 | |
259.483 | |
5-bromobenzo b furan-2-carbonyl chloride, 5-bromobenzofuran-2-carbonyl chloride | |
5-bromo-1-benzofuran-2-carbonyl chloride |
C9H4BrClO2 | |
FGPAEHRRVKLUHA-UHFFFAOYSA-N | |
2795534 | |
C1=CC2=C(C=C1Br)C=C(O2)C(=O)Cl |
Specificatie
5-Bromobenzo[b]furan-2-carbonyl chloride | |
95% | |
C9H4BrClO2 | |
FGPAEHRRVKLUHA-UHFFFAOYSA-N | |
5-bromo-1-benzofuran-2-carbonyl chloride | |
2795534 | |
95% |
62878-96-0 | |
Amber Glass Bottle | |
5-bromobenzo b furan-2-carbonyl chloride, 5-bromobenzofuran-2-carbonyl chloride | |
C1=CC2=C(C=C1Br)C=C(O2)C(=O)Cl | |
259.483 | |
259.49 |