Learn More
5-Bromo-2-chlorobenzotrifluoride, 99%, Thermo Scientific™
11.10
Chemische identificatiekenmerken
CAS 445-01-2
Moleculaire formule C7H3BrClF3
Molecular Weight (g/mol) 259.45
MDL-nummer MFCD00000601
InChI Key XGOCKBMEZPNDPJ-UHFFFAOYSA-N
Synoniem 5-bromo-2-chlorobenzotrifluoride, 4-bromo-1-chloro-2-trifluoromethyl benzene, 2-chloro-5-bromobenzotrifluoride, 5-bromo-2-chloro-benzenetrifluoride, 5-bromo-2-chlorotrifluoride, 3-bromo-6-chlorobenzotrifluoride, benzene, 4-bromo-1-chloro-2-trifluoromethyl, 5-bromo-2-chloro-alpha,alpha,alpha-trifluorotoluene, 2-chloro-5-bromo-trifluorotoluene, 4-bromo-1-chloro-2-trifluoromethyl-benzene
PubChem CID 67959
IUPAC Name 4-bromo-1-chloro-2-(trifluoromethyl)benzene
SMILES FC(F)(F)C1=CC(Br)=CC=C1Cl
Meer specificaties weergeven
Producten 1
Produktcode Merk Aantal Prijs Hoeveelheid en beschikbaarheid  
Produktcode Merk Aantal Prijs Hoeveelheid en beschikbaarheid  
10497572
Bekijk documenten
Thermo Scientific Acros
165910050
5 g This item is currently unavailable or has been discontinued.
View the product page for possible alternatives.
N/A
Beschrijving
Beschrijving
Specificatie
Chemische identificatiekenmerken
445-01-2
259.45
XGOCKBMEZPNDPJ-UHFFFAOYSA-N
67959
FC(F)(F)C1=CC(Br)=CC=C1Cl
C7H3BrClF3
MFCD00000601
5-bromo-2-chlorobenzotrifluoride, 4-bromo-1-chloro-2-trifluoromethyl benzene, 2-chloro-5-bromobenzotrifluoride, 5-bromo-2-chloro-benzenetrifluoride, 5-bromo-2-chlorotrifluoride, 3-bromo-6-chlorobenzotrifluoride, benzene, 4-bromo-1-chloro-2-trifluoromethyl, 5-bromo-2-chloro-alpha,alpha,alpha-trifluorotoluene, 2-chloro-5-bromo-trifluorotoluene, 4-bromo-1-chloro-2-trifluoromethyl-benzene
4-bromo-1-chloro-2-(trifluoromethyl)benzene
Specificatie
5-Bromo-2-chlorobenzotrifluoride
445-01-2
100.0
1.7400g/mL
81°C
99%
C7H3BrClF3
1.5060 to 1.5080
5-bromo-2-chlorobenzotrifluoride, 4-bromo-1-chloro-2-trifluoromethyl benzene, 2-chloro-5-bromobenzotrifluoride, 5-bromo-2-chloro-benzenetrifluoride, 5-bromo-2-chlorotrifluoride, 3-bromo-6-chlorobenzotrifluoride, benzene, 4-bromo-1-chloro-2-trifluoromethyl, 5-bromo-2-chloro-alpha,alpha,alpha-trifluorotoluene, 2-chloro-5-bromo-trifluorotoluene, 4-bromo-1-chloro-2-trifluoromethyl-benzene
FC(F)(F)C1=CC(Br)=CC=C1Cl
259.45
259.44
Technical
tech., 94%
98.5
Yellow
76.0°C to 81.0°C (11.0 mmHg)
Authentic
Glass Bottle
BrC6H3(Cl)CF3
MFCD00000601
XGOCKBMEZPNDPJ-UHFFFAOYSA-N
4-bromo-1-chloro-2-(trifluoromethyl)benzene
67959
99%
Liquid
Video's
Veiligheid en behandeling
Veiligheid en behandeling
GHS H Statement:
Causes severe skin burns and eye damage.
Causes serious eye damage.
GHS P Statement:
IF SWALLOWED: rinse mouth. Do NOT induce vomiting.
Wear eye protection/face protection.
IF IN EYES: Rinse cautiously with water for several minutes. Remove contact lenses, if present and easy to do. Continue rinsing.
Immediately call a POISON CENTER or doctor/physician.
WARNING: The information provided on this web site was developed in compliance with European Union (EU) regulations and is correct to the best of our knowledge, information and belief at the date of its publication. The information given is designed only as a guide for safe handling and use. It is not to be considered as either a warranty or quality specification.
GHS Signal Word: Danger
missing translation for 'einecsNumber' : 207-149-2
Productidentificatie
  • 5-Bromo-2-chlorobenzotrifluoride
Signaalwoord
  • Gevaar
Gevarencategorie
  • Ernstig oogletsel/oogirritatie Categorie 1
  • Huidcorrosie/-irritatie Indeling Categorie 1B
Gevarenaanduiding
  • H318-Veroorzaakt ernstig oogletsel.
  • H314-Veroorzaakt ernstige brandwonden en oogletsel.
Veiligheidsmaatregel
  • P280-Beschermende handschoenen/beschermende kleding/oog­bescherming/gelaatsbescherming dragen.
  • P301+P330+P331-NA INSLIKKEN: de mond spoelen - GEEN braken opwekken.
  • P305+P351+P338-BIJ CONTACT MET DE OGEN: voorzichtig afspoelen met water gedurende een aantal minuten; contactlenzen verwijderen, indien mogelijk; blijven spoelen.
  • P310-Onmiddellijk een ANTIGIFCENTRUM/arts/ raadplegen.