Learn More
5-Acetylthiophene-2-carbonitrile, 97%, Thermo Scientific™
138.00 - 565.00
Chemische identificatiekenmerken
CAS 88653-55-8
Moleculaire formule C7H5NOS
Molecular Weight (g/mol) 151.183
InChI Key VSHPLUBHIUFLES-UHFFFAOYSA-N
Synoniem 2-acetyl-5-cyanothiophene, 2-acetyl-5-cyanotiophene, 5-cyano-2-acetylthiophene, 5-acetyl-2-thiophenecarbonitrile, maybridge1_000101, acmc-20ao65, 2-cyano-5-acetyl-thiophene, 5-acetyl-thiophene-2-carbonitrile, 5-ethanoylthiophene-2-carbonitrile, 2-thiophenecarbonitrile, 5-acetyl-7ci,9ci
PubChem CID 2747565
IUPAC Name 5-acetylthiophene-2-carbonitrile
SMILES CC(=O)C1=CC=C(S1)C#N
Meer specificaties weergeven
Producten 3
Produktcode Merk Aantal Verpakking Prijs Hoeveelheid en beschikbaarheid  
Produktcode Merk Aantal Verpakking Prijs Hoeveelheid en beschikbaarheid  
10612665
Bekijk documenten
Thermo Scientific Maybridge
TL00354DE
5 g Amber Glass Bottle
138.00
5 gram
10556423
Bekijk documenten
Thermo Scientific Maybridge
TL00354EA
10 g Amber Glass Bottle
254.00
10 gram
10236004
Bekijk documenten
Thermo Scientific Maybridge
TL00354EB
25 g Amber Glass Bottle
565.00
25 gram
Beschrijving
Beschrijving
Specificatie
Chemische identificatiekenmerken
88653-55-8
151.183
2-acetyl-5-cyanothiophene, 2-acetyl-5-cyanotiophene, 5-cyano-2-acetylthiophene, 5-acetyl-2-thiophenecarbonitrile, maybridge1_000101, acmc-20ao65, 2-cyano-5-acetyl-thiophene, 5-acetyl-thiophene-2-carbonitrile, 5-ethanoylthiophene-2-carbonitrile, 2-thiophenecarbonitrile, 5-acetyl-7ci,9ci
5-acetylthiophene-2-carbonitrile
C7H5NOS
VSHPLUBHIUFLES-UHFFFAOYSA-N
2747565
CC(=O)C1=CC=C(S1)C#N
Specificatie
5-Acetylthiophene-2-carbonitrile
97%
2-acetyl-5-cyanothiophene, 2-acetyl-5-cyanotiophene, 5-cyano-2-acetylthiophene, 5-acetyl-2-thiophenecarbonitrile, maybridge1_000101, acmc-20ao65, 2-cyano-5-acetyl-thiophene, 5-acetyl-thiophene-2-carbonitrile, 5-ethanoylthiophene-2-carbonitrile, 2-thiophenecarbonitrile, 5-acetyl-7ci,9ci
CC(=O)C1=CC=C(S1)C#N
151.183
151.19
88653-55-8
C7H5NOS
VSHPLUBHIUFLES-UHFFFAOYSA-N
5-acetylthiophene-2-carbonitrile
2747565
97%