Learn More
Hamilton™ Gastight Microliter™ Syringes: RN Termination, No Needle Included
Injectiespuiten met een PTFE-coating voor vermindering van oppervlaktespanning tussen de naald en de vloeistof, voor reproduceerbare monsterspotting
Merk:  Hamilton™ 7663-01
 Bekijk meerdere types van dit product via de
Produktcode. 11562515
  • 187.00 / 1 stuk
om dit product te kopen Registreer vandaag om een webaccount aan te maken
Explore more special offers
Beschrijving
Beschrijving
  • PTFE coating from point for 0.75 in.
  • For dispensing both liquids and gases
  • Precision-machined polymer plunger tip that creates leak-free seal
Available as replacement needle for installing into standard removable needle (RN) syringe; Needles sold separately
Specificatie
Specificatie
26s G
1825
250 μL
Product Suggestions
Product Suggestions
Video's
SDS
Documentatie
Documentatie
Certificates
Speciale aanbiedingen
Speciale aanbiedingen