Learn More
Hamilton™ Gastight Microliter™ Syringes: RN Termination, No Needle Included
Injectiespuiten met een PTFE-coating voor vermindering van oppervlaktespanning tussen de naald en de vloeistof, voor reproduceerbare monsterspotting
Merk:  Hamilton™ 7662-01
 Bekijk meerdere types van dit product via de
Produktcode. 10523765
  • 173.00 / 1 stuk
om dit product te kopen Registreer vandaag om een webaccount aan te maken
Explore more special offers
Beschrijving
Beschrijving
  • PTFE coating from point for 0.75 in.
  • For dispensing both liquids and gases
  • Precision-machined polymer plunger tip that creates leak-free seal
Available as replacement needle for installing into standard removable needle (RN) syringe; Needles sold separately
Specificatie
Specificatie
Autoclavable
0.057 in.
1.46 mm
1810 RN
Removable
1800 Series
0.305 in.
7.75 mm
100 μL
Product Suggestions
Product Suggestions
Video's
SDS
Documentatie
Documentatie
Certificates
Speciale aanbiedingen
Speciale aanbiedingen