Learn More
Hamilton™ Gastight Microliter™ Syringes: RN Termination, No Needle Included
Injectiespuiten met een PTFE-coating voor vermindering van oppervlaktespanning tussen de naald en de vloeistof, voor reproduceerbare monsterspotting
Merk: Hamilton™ 7658-01
This item is not returnable.
View return policy
Beschrijving
- PTFE coating from point for 0.75 in.
- For dispensing both liquids and gases
- Precision-machined polymer plunger tip that creates leak-free seal
Available as replacement needle for installing into standard removable needle (RN) syringe; Needles sold separately
Specificatie
22 G | |
TLC | |
1750 | |
500 μL |