Learn More
LEEC™ Droogkast met 4 planken en glazen deuren
Ideal for drying laboratory glassware, surgical instruments, warming, or simply for storage. LEEC™ Drying Cabinet with Glass Doors employs natural convection for drying.
Specificatie
Temperatuur (metrisch) | 50° C |
---|---|
Type | Droogkast |
Voor gebruik met (toepassing) | Kasten voor het drogen van leeg glaswerk en instrumenten |
Materiaal | Roestvrij staal, polyester |
Spanning | 230 V |
Beschrijving
- Rust-resistant
- Finished in white powder-coated paint
- Heatproof, toughened glass doors
- Adjustable wire mesh shelves
- Waterproof heating elements
- Full-length, stainless steel hinges
- Spring loaded catches
- Stainless steel sliding shutter for ventilation.
- Adjustable front feet
Specificatie
50° C | |
Kasten voor het drogen van leeg glaswerk en instrumenten | |
230 V |
Droogkast | |
Roestvrij staal, polyester | |
50 Hz |