Learn More
4-Piperazinoacetophenone, 94%, Thermo Scientific Chemicals
31.34 - 400.00
Chemische identificatiekenmerken
CAS 51639-48-6
Moleculaire formule C12H16N2O
Molecular Weight (g/mol) 204.27
MDL-nummer MFCD00005962
InChI Key KPXVKKBJROCIJB-UHFFFAOYSA-N
Synoniem 1-4-acetylphenyl piperazine, 1-4-piperazin-1-yl phenyl ethanone, 4'-piperazinoacetophenone, 1-4-piperazin-1-ylphenyl ethanone, 4-piperazinoacetophenone, piperazin-4-ylacetophenone, 1-4-piperazin-1-yl-phenyl-ethanone, p-piperazinoacetophenone, 1-4-piperazin-1-yl-phenyl ethanone
PubChem CID 97269
IUPAC Name 1-(4-piperazin-1-ylphenyl)ethanone
SMILES CC(=O)C1=CC=C(C=C1)N2CCNCC2
Meer specificaties weergeven
Producten 3
Produktcode Merk Aantal Verpakking Prijs Hoeveelheid en beschikbaarheid  
Produktcode Merk Aantal Verpakking Prijs Hoeveelheid en beschikbaarheid  
10696552
Bekijk documenten
Thermo Scientific Acros
159570050
5 g Glass bottle This item is currently unavailable or has been discontinued.
View the product page for possible alternatives.
N/A
10337910
Bekijk documenten
Thermo Scientific Acros
159570250
25 g Glass bottle This item is currently unavailable or has been discontinued.
View the product page for possible alternatives.
N/A
10532371
Bekijk documenten
Thermo Scientific Acros
159571000
100 g Glass bottle This item is currently unavailable or has been discontinued.
View the product page for possible alternatives.
N/A
Beschrijving
Beschrijving
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Acros Organics product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Acros Organics product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Specificatie
Chemische identificatiekenmerken
51639-48-6
204.27
KPXVKKBJROCIJB-UHFFFAOYSA-N
97269
CC(=O)C1=CC=C(C=C1)N2CCNCC2
C12H16N2O
MFCD00005962
1-4-acetylphenyl piperazine, 1-4-piperazin-1-yl phenyl ethanone, 4'-piperazinoacetophenone, 1-4-piperazin-1-ylphenyl ethanone, 4-piperazinoacetophenone, piperazin-4-ylacetophenone, 1-4-piperazin-1-yl-phenyl-ethanone, p-piperazinoacetophenone, 1-4-piperazin-1-yl-phenyl ethanone
1-(4-piperazin-1-ylphenyl)ethanone
Specificatie
4-Piperazinoacetophenone
51639-48-6
100.0
Yellow
94%
MFCD00005962
KPXVKKBJROCIJB-UHFFFAOYSA-N
1-(4-piperazin-1-ylphenyl)ethanone
97269
94%
94%
92.0
107°C to 110°C
Authentic
C12H16N2O
1-4-acetylphenyl piperazine, 1-4-piperazin-1-yl phenyl ethanone, 4'-piperazinoacetophenone, 1-4-piperazin-1-ylphenyl ethanone, 4-piperazinoacetophenone, piperazin-4-ylacetophenone, 1-4-piperazin-1-yl-phenyl-ethanone, p-piperazinoacetophenone, 1-4-piperazin-1-yl-phenyl ethanone
CC(=O)C1=CC=C(C=C1)N2CCNCC2
204.27
204.27
Chunks and/or Powder
Video's
Veiligheid en behandeling
Veiligheid en behandeling
GHS H Statement
Causes severe skin burns and eye damage.
Harmful if swallowed.
Harmful in contact with skin.
GHS P Statement
Wear protective gloves/protective clothing/eye protection/face protection.
Do not breathe dust/fume/gas/mist/vapors/spray.
IF IN EYES: Rinse cautiously with water for several minutes.
Remove contact lenses,if present a
GHS Signal Word: Danger
missing translation for 'einecsNumber' : 257-332-6
Productidentificatie
  • 4-Piperazinoacetophenone
Signaalwoord
  • Gevaar
Gevarencategorie
  • Acute toxiciteit Categorie 4
  • Ernstig oogletsel/oogirritatie Categorie 1
  • Huidcorrosie/-irritatie Indeling Categorie 1C
Gevarenaanduiding
  • H318-Veroorzaakt ernstig oogletsel.
  • H314-Veroorzaakt ernstige brandwonden en oogletsel.
  • H312-Schadelijk bij contact met de huid.
  • H302-Schadelijk bij inslikken.
Veiligheidsmaatregel
  • P260-Stof/rook/gas/nevel/damp/spuitnevel niet inademen.
  • P264-Na het werken met dit product grondig wassen.
  • P280-Beschermende handschoenen/beschermende kleding/oog­bescherming/gelaatsbescherming dragen.
  • P301+P330+P331-NA INSLIKKEN: de mond spoelen - GEEN braken opwekken.
  • P305+P351+P338-BIJ CONTACT MET DE OGEN: voorzichtig afspoelen met water gedurende een aantal minuten; contactlenzen verwijderen, indien mogelijk; blijven spoelen.
  • P310-Onmiddellijk een ANTIGIFCENTRUM/arts/ raadplegen.