Learn More
4-oxo-4-(2-thienyl)butanoic acid, Thermo Scientific™
11.30 - 75.70
Chemische identificatiekenmerken
CAS 4653-08-1
Moleculaire formule C8H8O3S
Molecular Weight (g/mol) 184.21
InChI Key ULJMYWHLMLRYSO-UHFFFAOYSA-N
Synoniem 3-2-thenoyl propionic acid, 4-oxo-4-thiophen-2-yl butanoic acid, 4-oxo-4-2-thienyl butanoic acid, 4-oxo-4-2-thienyl butyric acid, 3-2-thenoyl propanoic acid, 4-thien-2-yl-4-oxobutyric acid, 4-oxo-4-thien-2-yl butyric acid, 4-thien-2-yl-4-oxobutanoic acid, 4-oxo-4-thien-2-yl butanoic acid, 4-oxo-4-thiophen-2-yl-butyric acid
PubChem CID 78385
ChEBI CHEBI:64434
IUPAC Name 4-oxo-4-thiophen-2-ylbutanoic acid
SMILES C1=CSC(=C1)C(=O)CCC(=O)O
Meer specificaties weergeven
Producten 3
Produktcode Merk Aantal Prijs Hoeveelheid en beschikbaarheid  
Produktcode Merk Aantal Prijs Hoeveelheid en beschikbaarheid  
10279962
Bekijk documenten
Thermo Scientific Maybridge
BTB10644DA
1 g
11.30
1 gram
om dit product te kopen Registreer vandaag om een webaccount aan te maken
10749203
Bekijk documenten
Thermo Scientific Maybridge
BTB10644EA
10 g
38.60
10 gram
om dit product te kopen Registreer vandaag om een webaccount aan te maken
10774277
Bekijk documenten
Thermo Scientific Maybridge
BTB10644EB
25 g
75.70
25 gram
om dit product te kopen Registreer vandaag om een webaccount aan te maken
Beschrijving
Beschrijving
Specificatie
Chemische identificatiekenmerken
4653-08-1
184.21
3-2-thenoyl propionic acid, 4-oxo-4-thiophen-2-yl butanoic acid, 4-oxo-4-2-thienyl butanoic acid, 4-oxo-4-2-thienyl butyric acid, 3-2-thenoyl propanoic acid, 4-thien-2-yl-4-oxobutyric acid, 4-oxo-4-thien-2-yl butyric acid, 4-thien-2-yl-4-oxobutanoic acid, 4-oxo-4-thien-2-yl butanoic acid, 4-oxo-4-thiophen-2-yl-butyric acid
CHEBI:64434
C1=CSC(=C1)C(=O)CCC(=O)O
C8H8O3S
ULJMYWHLMLRYSO-UHFFFAOYSA-N
78385
4-oxo-4-thiophen-2-ylbutanoic acid
Specificatie
4-Oxo-4-(2-thienyl)butanoic acid
97%
3-2-thenoyl propionic acid, 4-oxo-4-thiophen-2-yl butanoic acid, 4-oxo-4-2-thienyl butanoic acid, 4-oxo-4-2-thienyl butyric acid, 3-2-thenoyl propanoic acid, 4-thien-2-yl-4-oxobutyric acid, 4-oxo-4-thien-2-yl butyric acid, 4-thien-2-yl-4-oxobutanoic acid, 4-oxo-4-thien-2-yl butanoic acid, 4-oxo-4-thiophen-2-yl-butyric acid
C1=CSC(=C1)C(=O)CCC(=O)O
184.21
CHEBI:64434
97%
4653-08-1
C8H8O3S
ULJMYWHLMLRYSO-UHFFFAOYSA-N
4-oxo-4-thiophen-2-ylbutanoic acid
78385
184.21
Video's
Veiligheid en behandeling
Veiligheid en behandeling
GHS Signal Word: Warning