Learn More
4-Nitrophenylboronic acid, 97%, Thermo Scientific Chemicals
60.30 - 203.01
Chemische identificatiekenmerken
CAS | 24067-17-2 |
---|---|
Moleculaire formule | C6H6BNO4 |
Molecular Weight (g/mol) | 166.93 |
MDL-nummer | MFCD00161360 |
InChI Key | NSFJAFZHYOAMHL-UHFFFAOYSA-N |
Synoniem | 4-nitrophenyl boronic acid, 4-nitrobenzeneboronic acid, p-nitrophenylboronic acid, 4-nitrophenylboronicacid, p-nitrophenyl boronic acid, 4-nitro phenyl boronic acid, boronic acid, 4-nitrophenyl, boronic acid, b-4-nitrophenyl, 4-borononitrobenzene |
PubChem CID | 2773552 |
IUPAC Name | (4-nitrophenyl)boronic acid |
SMILES | OB(O)C1=CC=C(C=C1)[N+]([O-])=O |
Produktcode | Merk | Aantal | Verpakking | Prijs | Hoeveelheid en beschikbaarheid | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Produktcode | Merk | Aantal | Verpakking | Prijs | Hoeveelheid en beschikbaarheid | ||||
10626650
|
Thermo Scientific Acros
433890010 |
1 g | Glass bottle |
60.30
1 gram |
Please sign in to purchase this item. Need a web account? Register with us today! | ||||
10892051
|
Thermo Scientific Acros
433890050 |
5 g | Glass bottle |
203.01
5 gram |
Please sign in to purchase this item. Need a web account? Register with us today! | ||||
Beschrijving
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Acros Organics product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Acros Organics product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Chemische identificatiekenmerken
24067-17-2 | |
166.93 | |
NSFJAFZHYOAMHL-UHFFFAOYSA-N | |
2773552 | |
OB(O)C1=CC=C(C=C1)[N+]([O-])=O |
C6H6BNO4 | |
MFCD00161360 | |
4-nitrophenyl boronic acid, 4-nitrobenzeneboronic acid, p-nitrophenylboronic acid, 4-nitrophenylboronicacid, p-nitrophenyl boronic acid, 4-nitro phenyl boronic acid, boronic acid, 4-nitrophenyl, boronic acid, b-4-nitrophenyl, 4-borononitrobenzene | |
(4-nitrophenyl)boronic acid |
Specificatie
4-Nitrophenylboronic acid | |
96.0 | |
270°C to 271°C | |
Authentic | |
C6H6BNO4 | |
4-nitrophenyl boronic acid, 4-nitrobenzeneboronic acid, p-nitrophenylboronic acid, 4-nitrophenylboronicacid, p-nitrophenyl boronic acid, 4-nitro phenyl boronic acid, boronic acid, 4-nitrophenyl, boronic acid, b-4-nitrophenyl, 4-borononitrobenzene | |
OB(O)C1=CC=C(C=C1)[N+]([O-])=O | |
166.93 | |
166.93 | |
Crystalline Powder |
24067-17-2 | |
100.0 | |
White to Yellow | |
96% min. (HPLC) | |
MFCD00161360 | |
NSFJAFZHYOAMHL-UHFFFAOYSA-N | |
(4-nitrophenyl)boronic acid | |
2773552 | |
97% |
Veiligheid en behandeling
GHS H Statement
Causes skin irritation.
Causes serious eye irritation.
May cause respiratory irritation.
GHS P Statement
Wear protective gloves/protective clothing/eye protection/face protection.
Call a POISON CENTER or doctor/physician if you feel unwell.
IF ON SKIN: Wash with plenty of soap and water.
IF INHALED: Remove to fresh air
GHS Signal Word: Warning
- 4-Nitrophenylboronic acid
Signaalwoord
- Waarschuwing
Gevarencategorie
- Ernstig oogletsel/oogirritatie Categorie 2
- Huidcorrosie/-irritatie Indeling Categorie 2
- Dzia anie toksyczne na narzady docelowe Categorie 3
Gevarenaanduiding
- H319-Veroorzaakt ernstige oogirritatie.
- H335-Kan irritatie van de luchtwegen veroorzaken.
- H315-Veroorzaakt huidirritatie.
Veiligheidsmaatregel
- P280-Beschermende handschoenen/beschermende kleding/oogbescherming/gelaatsbescherming dragen.
- P302+P352-BIJ CONTACT MET DE HUID: met veel water/ wassen.
- P304+P340-NA INADEMING: de persoon in de frisse lucht brengen en ervoor zorgen dat deze gemakkelijk kan ademen.
- P305+P351+P338-BIJ CONTACT MET DE OGEN: voorzichtig afspoelen met water gedurende een aantal minuten; contactlenzen verwijderen, indien mogelijk; blijven spoelen.
- P312-Bij onwel voelen een ANTIGIFCENTRUM/arts/ raadplegen.