Learn More
4'-Nitroacetophenone, 98%, Thermo Scientific Chemicals
26.73 - 302.00
Chemische identificatiekenmerken
CAS 100-19-6
Moleculaire formule C8H7NO3
Molecular Weight (g/mol) 165.15
MDL-nummer MFCD00007355
InChI Key YQYGPGKTNQNXMH-UHFFFAOYSA-N
Synoniem p-nitroacetophenone, 4'-nitroacetophenone, 4-nitroacetophenone, 1-4-nitrophenyl ethanone, p-acetylnitrobenzene, paranitroacetophenone, p-nitrophenyl methyl ketone, 1-4-nitrophenyl ethan-1-one, ethanone, 1-4-nitrophenyl, pnap
PubChem CID 7487
ChEBI CHEBI:28735
IUPAC Name 1-(4-nitrophenyl)ethanone
SMILES CC(=O)C1=CC=C(C=C1)[N+]([O-])=O
Meer specificaties weergeven
Producten 3
Produktcode Merk Aantal Prijs Hoeveelheid en beschikbaarheid  
Produktcode Merk Aantal Prijs Hoeveelheid en beschikbaarheid  
11421568
Bekijk documenten
Thermo Scientific Alfa Aesar
A13877.18
50 g
26.73
50 gram
om dit product te kopen Registreer vandaag om een webaccount aan te maken
11431568
Bekijk documenten
Thermo Scientific Alfa Aesar
A13877.30
250 g
98.29
250 gram
om dit product te kopen Registreer vandaag om een webaccount aan te maken
11411568
Bekijk documenten
Thermo Scientific Alfa Aesar
A13877.0B
1000 g N/A N/A N/A
Beschrijving
Beschrijving
4'-Nitroacetophenone is an important raw material and intermediate used in Organic Synthesis, Pharmaceuticals, Agrochemicals.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Applications
4′-Nitroacetophenone is an important raw material and intermediate used in Organic Synthesis, Pharmaceuticals, Agrochemicals.
Solubility
Insoluble in water.
Notes
Store in a cool, dry, well-ventilated area. Store away from oxidizing agent, strong alkalis.
Specificatie
Chemische identificatiekenmerken
100-19-6
165.15
YQYGPGKTNQNXMH-UHFFFAOYSA-N
7487
1-(4-nitrophenyl)ethanone
C8H7NO3
MFCD00007355
p-nitroacetophenone, 4'-nitroacetophenone, 4-nitroacetophenone, 1-4-nitrophenyl ethanone, p-acetylnitrobenzene, paranitroacetophenone, p-nitrophenyl methyl ketone, 1-4-nitrophenyl ethan-1-one, ethanone, 1-4-nitrophenyl, pnap
CHEBI:28735
CC(=O)C1=CC=C(C=C1)[N+]([O-])=O
Specificatie
4'-Nitroacetophenone
77°C to 81°C
149°C (300°F)
C8H7NO3
607777
Insoluble in water.
CC(=O)C1=CC=C(C=C1)[N+]([O-])=O
165.15
CHEBI:28735
98%
100-19-6
201°C to 202°C
98%
MFCD00007355
p-nitroacetophenone, 4'-nitroacetophenone, 4-nitroacetophenone, 1-4-nitrophenyl ethanone, p-acetylnitrobenzene, paranitroacetophenone, p-nitrophenyl methyl ketone, 1-4-nitrophenyl ethan-1-one, ethanone, 1-4-nitrophenyl, pnap
YQYGPGKTNQNXMH-UHFFFAOYSA-N
1-(4-nitrophenyl)ethanone
7487
165.15
Video's
Veiligheid en behandeling
Veiligheid en behandeling
GHS H Statement
H301
P264b-P270-P280i-P301+P312-P305+P351+P338-P330-P501c
H302-H319-H500
missing translation for 'einecsNumber' : 202-827-4
missing translation for 'rtecsNumber' : AM9627000
missing translation for 'tsca' : No
Recommended Storage : Ambient temperatures
Productidentificatie
  • 4'-Nitroacetophenone
Signaalwoord
  • Waarschuwing
Gevarencategorie
  • Acute toxiciteit Categorie 4
  • Ernstig oogletsel/oogirritatie Categorie 2
Gevarenaanduiding
  • H302-Schadelijk bij inslikken.
  • H319-Veroorzaakt ernstige oogirritatie.
Veiligheidsmaatregel
  • P280-Beschermende handschoenen/beschermende kleding/oog­bescherming/gelaatsbescherming dragen.
  • P301+P312-NA INSLIKKEN: bij onwel voelen een ANTIGIFCENTRUM / arts/ raadplegen.
  • P305+P351+P338-BIJ CONTACT MET DE OGEN: voorzichtig afspoelen met water gedurende een aantal minuten; contactlenzen verwijderen, indien mogelijk; blijven spoelen.
Aanvullende informatie
  • MIXTURE LIST-Bevat: 4-Nitroacetophenone