Learn More
4-n-Propylcyclohexanone, 99%, Thermo Scientific Chemicals
119.60 - 387.93
Chemische identificatiekenmerken
CAS | 40649-36-3 |
---|---|
Moleculaire formule | C9H16O |
Molecular Weight (g/mol) | 140.226 |
MDL-nummer | MFCD00058690 |
InChI Key | NQEDLIZOPMNZMC-UHFFFAOYSA-N |
Synoniem | 4-propylcyclohexanone, 4-n-propylcyclohexanone, cyclohexanone, 4-propyl, 4-propyl-1-cyclohexanone, 4-propylcyclohexanon, 4-propyl-cyclohexanone, pubchem14023, acmc-1arvj, 4beta-propylcyclohexanone, 4-n-propyl-cyclohexanone |
PubChem CID | 142482 |
IUPAC Name | 4-propylcyclohexan-1-one |
SMILES | CCCC1CCC(=O)CC1 |
Produktcode | Merk | Aantal | Prijs | Hoeveelheid en beschikbaarheid | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Produktcode | Merk | Aantal | Prijs | Hoeveelheid en beschikbaarheid | |||||
11409023
|
Thermo Scientific Alfa Aesar
A11126.14 |
25 g |
119.60
25 gram |
Log in om dit product te kopen Registreer vandaag om een webaccount aan te maken | |||||
11419023
|
Thermo Scientific Alfa Aesar
A11126.22 |
100 g |
387.93
100 gram |
Log in om dit product te kopen Registreer vandaag om een webaccount aan te maken | |||||
Beschrijving
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Chemische identificatiekenmerken
40649-36-3 | |
140.226 | |
NQEDLIZOPMNZMC-UHFFFAOYSA-N | |
142482 | |
CCCC1CCC(=O)CC1 |
C9H16O | |
MFCD00058690 | |
4-propylcyclohexanone, 4-n-propylcyclohexanone, cyclohexanone, 4-propyl, 4-propyl-1-cyclohexanone, 4-propylcyclohexanon, 4-propyl-cyclohexanone, pubchem14023, acmc-1arvj, 4beta-propylcyclohexanone, 4-n-propyl-cyclohexanone | |
4-propylcyclohexan-1-one |
Specificatie
4-n-Propylcyclohexanone | |
0.91 | |
86°C (186°F) | |
1.4535 | |
2076023 | |
NQEDLIZOPMNZMC-UHFFFAOYSA-N | |
4-propylcyclohexan-1-one | |
142482 | |
99% |
40649-36-3 | |
115°C (36 mmHg) | |
C9H16O | |
MFCD00058690 | |
4-propylcyclohexanone, 4-n-propylcyclohexanone, cyclohexanone, 4-propyl, 4-propyl-1-cyclohexanone, 4-propylcyclohexanon, 4-propyl-cyclohexanone, pubchem14023, acmc-1arvj, 4beta-propylcyclohexanone, 4-n-propyl-cyclohexanone | |
CCCC1CCC(=O)CC1 | |
140.226 | |
140.23 |
Veiligheid en behandeling
GHS H Statement
H315-H227
Causes skin irritation.
Combustible liquid.
P210-P264b-P280-P302+P352-P305+P351+P338-P332+P313-P362-P370+P378q-P501c
H227-H315-H319
missing translation for 'einecsNumber' : 406-810-4
missing translation for 'tsca' : No
Recommended Storage : Ambient temperatures