Learn More
4-n-Octyloxybenzaldehyde, 97%, Thermo Scientific Chemicals
46.63 - 461.00
Chemische identificatiekenmerken
CAS 24083-13-4
Moleculaire formule C15H22O2
Molecular Weight (g/mol) 234.339
MDL-nummer MFCD00014136
InChI Key KVOWZHASDIKNFK-UHFFFAOYSA-N
Synoniem 4-octyloxy benzaldehyde, 4-octyloxybenzaldehyde, 4-n-octyloxybenzaldehyde, p-octyloxybenzaldehyde, benzaldehyde, 4-octyloxy, p-octyloxy benzaldehyde, p-n-octoxy benzaldehyde, p-n-octyloxybenzaldehyde, acmc-209g8t
PubChem CID 90358
IUPAC Name 4-octoxybenzaldehyde
SMILES CCCCCCCCOC1=CC=C(C=C1)C=O
Meer specificaties weergeven
Producten 3
Produktcode Merk Aantal Prijs Hoeveelheid en beschikbaarheid  
Produktcode Merk Aantal Prijs Hoeveelheid en beschikbaarheid  
11405536
Bekijk documenten
Thermo Scientific Alfa Aesar
B20692.06
5 g
46.63
5 gram
om dit product te kopen Registreer vandaag om een webaccount aan te maken
11415536
Bekijk documenten
Thermo Scientific Alfa Aesar
B20692.14
25 g
156.78
25 gram
om dit product te kopen Registreer vandaag om een webaccount aan te maken
11425536
Bekijk documenten
Thermo Scientific Alfa Aesar
B20692.22
100 g N/A N/A N/A
Beschrijving
Beschrijving
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Specificatie
Chemische identificatiekenmerken
24083-13-4
234.339
KVOWZHASDIKNFK-UHFFFAOYSA-N
90358
CCCCCCCCOC1=CC=C(C=C1)C=O
C15H22O2
MFCD00014136
4-octyloxy benzaldehyde, 4-octyloxybenzaldehyde, 4-n-octyloxybenzaldehyde, p-octyloxybenzaldehyde, benzaldehyde, 4-octyloxy, p-octyloxy benzaldehyde, p-n-octoxy benzaldehyde, p-n-octyloxybenzaldehyde, acmc-209g8t
4-octoxybenzaldehyde
Specificatie
4-n-Octyloxybenzaldehyde
0.982
C15H22O2
MFCD00014136
Air Sensitive
KVOWZHASDIKNFK-UHFFFAOYSA-N
4-octoxybenzaldehyde
90358
97%
24083-13-4
140°C to 142°C (0.1 mmHg)
1.522
1913284
4-octyloxy benzaldehyde, 4-octyloxybenzaldehyde, 4-n-octyloxybenzaldehyde, p-octyloxybenzaldehyde, benzaldehyde, 4-octyloxy, p-octyloxy benzaldehyde, p-n-octoxy benzaldehyde, p-n-octyloxybenzaldehyde, acmc-209g8t
CCCCCCCCOC1=CC=C(C=C1)C=O
234.339
234.33
Video's
Veiligheid en behandeling
Veiligheid en behandeling
P261-P264b-P271-P280-P302+P352-P304+P340-P305+P351+P338-P312-P332+P313-P362-P501c
H315-H319-H335
missing translation for 'einecsNumber' : 246-012-1
missing translation for 'tsca' : Yes
Recommended Storage : Ambient temperatures