Learn More
4-(N,N-Dimethylamino)phenylboronic acid, 96%, Thermo Scientific Chemicals
44.62 - 155.78
Chemische identificatiekenmerken
CAS | 28611-39-4 |
---|---|
Moleculaire formule | C8H12BNO2 |
Molecular Weight (g/mol) | 165.00 |
MDL-nummer | MFCD01074642 |
InChI Key | RIIPFHVHLXPMHQ-UHFFFAOYSA-N |
Synoniem | 4-dimethylamino phenylboronic acid, 4-dimethylamino phenyl boronic acid, 4-n,n-dimethylamino phenylboronic acid, 4-dimethylamino benzeneboronic acid, 4-dimethylaminophenylboronic acid, 4-dimethylaminophenyl boronic acid, 4-dimethylamino phenyl boranediol, 4-n,n-dimethylphenylboronic acid |
PubChem CID | 2734344 |
IUPAC Name | [4-(dimethylamino)phenyl]boronic acid |
SMILES | CN(C)C1=CC=C(C=C1)B(O)O |
Produktcode | Merk | Aantal | Verpakking | Prijs | Hoeveelheid en beschikbaarheid | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Produktcode | Merk | Aantal | Verpakking | Prijs | Hoeveelheid en beschikbaarheid | ||||
10068841
|
Thermo Scientific Acros
359235000 |
500 mg | Glass bottle |
44.62
500 mg |
Log in om dit product te kopen Registreer vandaag om een webaccount aan te maken | ||||
10045713
|
Thermo Scientific Acros
359230025 |
2.5 g | Glass bottle |
155.78
2.50 gram |
Log in om dit product te kopen Registreer vandaag om een webaccount aan te maken | ||||
Beschrijving
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Acros Organics product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Acros Organics product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Chemische identificatiekenmerken
28611-39-4 | |
165.00 | |
RIIPFHVHLXPMHQ-UHFFFAOYSA-N | |
2734344 | |
CN(C)C1=CC=C(C=C1)B(O)O |
C8H12BNO2 | |
MFCD01074642 | |
4-dimethylamino phenylboronic acid, 4-dimethylamino phenyl boronic acid, 4-n,n-dimethylamino phenylboronic acid, 4-dimethylamino benzeneboronic acid, 4-dimethylaminophenylboronic acid, 4-dimethylaminophenyl boronic acid, 4-dimethylamino phenyl boranediol, 4-n,n-dimethylphenylboronic acid | |
[4-(dimethylamino)phenyl]boronic acid |
Specificatie
4-(N, N-Dimethylamino)phenylboronic acid | |
97.5 | |
227°C | |
Authentic | |
C8H12BNO2 | |
4-dimethylamino phenylboronic acid, 4-dimethylamino phenyl boronic acid, 4-n,n-dimethylamino phenylboronic acid, 4-dimethylamino benzeneboronic acid, 4-dimethylaminophenylboronic acid, 4-dimethylaminophenyl boronic acid, 4-dimethylamino phenyl boranediol, 4-n,n-dimethylphenylboronic acid | |
CN(C)C1=CC=C(C=C1)B(O)O | |
165.00 | |
165 | |
Crystalline Powder |
28611-39-4 | |
100.0 | |
Blue-Gray or Gray-Green to White | |
96% | |
MFCD01074642 | |
RIIPFHVHLXPMHQ-UHFFFAOYSA-N | |
[4-(dimethylamino)phenyl]boronic acid | |
2734344 | |
96% |
Veiligheid en behandeling
GHS H Statement
Causes skin irritation.
Causes serious eye irritation.
May cause respiratory irritation.
GHS P Statement
Wear protective gloves/protective clothing/eye protection/face protection.
If skin irritation occurs: Get medical advice/attention.
If eye irritation persists: Get medical advice/attention.
Avoid breathing dust/fume/
GHS Signal Word: Warning
- 4-(N,N-Dimethylamino)phenylboronic acid
Signaalwoord
- Waarschuwing
Gevarencategorie
- Ernstig oogletsel/oogirritatie Categorie 2
- Huidcorrosie/-irritatie Indeling Categorie 2
- Dzia anie toksyczne na narzady docelowe Categorie 3
Gevarenaanduiding
- H319-Veroorzaakt ernstige oogirritatie.
- H335-Kan irritatie van de luchtwegen veroorzaken.
- H315-Veroorzaakt huidirritatie.
Veiligheidsmaatregel
- P261-Inademing van stof/rook/gas/nevel/damp/spuitnevel vermijden.
- P280-Beschermende handschoenen/beschermende kleding/oogbescherming/gelaatsbescherming dragen.
- P302+P352-BIJ CONTACT MET DE HUID: met veel water/ wassen.
- P305+P351+P338-BIJ CONTACT MET DE OGEN: voorzichtig afspoelen met water gedurende een aantal minuten; contactlenzen verwijderen, indien mogelijk; blijven spoelen.