Learn More
4-Methoxyphenol, 99%, Thermo Scientific Chemicals
27.95 - 1968.80
Chemische identificatiekenmerken
CAS | 150-76-5, 123-31-9 |
---|---|
Moleculaire formule | C7H8O2 |
Molecular Weight (g/mol) | 124.14 |
MDL-nummer | MFCD00002332 |
InChI Key | NWVVVBRKAWDGAB-UHFFFAOYSA-N |
Synoniem | mequinol, 4-hydroxyanisole, p-hydroxyanisole, p-methoxyphenol, hydroquinone monomethyl ether, phenol, 4-methoxy, leucobasal, mehq, leucodine b, mechinolum |
PubChem CID | 9015 |
ChEBI | CHEBI:69441 |
IUPAC Name | 4-methoxyphenol |
SMILES | COC1=CC=C(O)C=C1 |
Produktcode | Merk | Aantal | Prijs | Hoeveelheid en beschikbaarheid | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Produktcode | Merk | Aantal | Prijs | Hoeveelheid en beschikbaarheid | |||||
10294930
|
Thermo Scientific Acros
126001000 |
100 g |
27.95
100 gram |
Log in om dit product te kopen Registreer vandaag om een webaccount aan te maken | |||||
10479620
|
Thermo Scientific Acros
126005000 |
500 g |
69.45
500 gram |
Log in om dit product te kopen Registreer vandaag om een webaccount aan te maken | |||||
10605562
|
Thermo Scientific Acros
126000010 |
1 kg |
131.66
1 kg |
Log in om dit product te kopen Registreer vandaag om een webaccount aan te maken | |||||
10012923
|
Thermo Scientific Acros
126000051 |
5 kg |
449.24
5 kg |
Log in om dit product te kopen Registreer vandaag om een webaccount aan te maken | |||||
15234624
|
Thermo Scientific Acros
126000250 |
25 kg |
1968.80
|
Log in om dit product te kopen Registreer vandaag om een webaccount aan te maken | |||||
Description
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Acros Organics product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Acros Organics product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Chemical Identifiers
150-76-5, 123-31-9 | |
124.14 | |
NWVVVBRKAWDGAB-UHFFFAOYSA-N | |
9015 | |
4-methoxyphenol |
C7H8O2 | |
MFCD00002332 | |
mequinol, 4-hydroxyanisole, p-hydroxyanisole, p-methoxyphenol, hydroquinone monomethyl ether, phenol, 4-methoxy, leucobasal, mehq, leucodine b, mechinolum | |
CHEBI:69441 | |
COC1=CC=C(O)C=C1 |
Specifications
4-Methoxyphenol | |
150-76-5, 123-31-9 | |
100.0 | |
Colorless to Yellow | |
133°C | |
98.5% min. (GC) | |
C7H8O2 | |
06,843 | |
Solubility in water: 40g/L (25°C). Other solubilities: readily soluble in ethyl acetate, 455g/100g ethyl alcohol - 426g/100g acetone (25°C), 70g/100g benzene - 3g/100g carbon tetrachloride, (25°C) | |
COC1=CC=C(O)C=C1 | |
124.14 | |
CHEBI:69441 | |
124.14 | |
Pure |
Stabilized | |
98.5 | |
56.0°C to 57.0°C | |
243.0°C | |
Authentic | |
Plastic bottle | |
MFCD00002332 | |
mequinol, 4-hydroxyanisole, p-hydroxyanisole, p-methoxyphenol, hydroquinone monomethyl ether, phenol, 4-methoxy, leucobasal, mehq, leucodine b, mechinolum | |
NWVVVBRKAWDGAB-UHFFFAOYSA-N | |
4-methoxyphenol | |
9015 | |
8.5 mPa.s (65°C) | |
99% | |
Liquid |
Safety and Handling
GHS H Statement
Harmful if swallowed.
May cause an allergic skin reaction.
Causes serious eye irritation.
Suspected of damaging the unborn child.
Harmful to aquatic life with long lasting effects.
GHS P Statement
IF SWALLOWED: rinse mouth.
Do NOT induce vomiting.
Call a POISON CENTER or doctor/physician if you feel unwell.
IF ON SKIN: Wash with plenty of soap and water.
Obtain special instructions before use.
If eye i
GHS Signal Word: Warning
missing translation for 'einecsNumber' : 205-769-8
- 4-Methoxyphenol
Signal Word
- Waarschuwing
Hazard Category
- Acute toxiciteit Categorie 4
- AQUATISCH GEVAAR OP LANGE TERMIJN Categorie 3 voor chronische toxiciteit
- Ernstig oogletsel/oogirritatie Categorie 2
- Sensibilisering van de huid Categorie 1
Hazard Statement
- H317-Kan een allergische huidreactie veroorzaken.
- H319-Veroorzaakt ernstige oogirritatie.
- H412-Schadelijk voor in het water levende organismen, met langdurige gevolgen.
- H302-Schadelijk bij inslikken.
Precautionary Statement
- P280-Beschermende handschoenen/beschermende kleding/oogbescherming/gelaatsbescherming dragen.
- P301+P330+P331-NA INSLIKKEN: de mond spoelen - GEEN braken opwekken.
- P302+P352-BIJ CONTACT MET DE HUID: met veel water/ wassen.
- P305+P351+P338-BIJ CONTACT MET DE OGEN: voorzichtig afspoelen met water gedurende een aantal minuten; contactlenzen verwijderen, indien mogelijk; blijven spoelen.
- P312-Bij onwel voelen een ANTIGIFCENTRUM/arts/ raadplegen.