Learn More
4-(Hydroxymethyl)imidazole hydrochloride, 99%, Thermo Scientific™
48.04 - 874.35
Chemische identificatiekenmerken
CAS | 32673-41-9 |
---|---|
Moleculaire formule | C4H7ClN2O |
Molecular Weight (g/mol) | 134.56 |
MDL-nummer | MFCD00012697 |
InChI Key | WFNASTYGEKUMIY-UHFFFAOYSA-N |
Synoniem | 4-imidazolemethanol hydrochloride, 4-hydroxymethyl imidazole hydrochloride, 1h-imidazol-4-yl methanol hydrochloride, 4-hydroxymethylimidazole hydrochloride, imidazol-4-ylmethanol hydrochloride, 1h-imidazol-4-ylmethanol hydrochloride, 1h-imidazol-5-ylmethanol hydrochloride, 4-hydroxymethyl imidazole hcl, 1h-imidazole-4-ylmethanol hydrochloride, 4 5-hydroxymethylimidazole hydrochloride |
PubChem CID | 122926 |
IUPAC Name | 1H-imidazol-5-ylmethanol;hydrochloride |
SMILES | Cl.OCC1=CN=CN1 |
Produktcode | Merk | Aantal | Verpakking | Prijs | Hoeveelheid en beschikbaarheid | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Produktcode | Merk | Aantal | Verpakking | Prijs | Hoeveelheid en beschikbaarheid | ||||
10327861
|
Thermo Scientific
204870010 |
1 g | Glass bottle |
48.04
1 gram |
Log in om dit product te kopen Registreer vandaag om een webaccount aan te maken | ||||
10643372
|
Thermo Scientific Acros
204870050 |
5 g | Glass bottle |
169.85
5 gram |
Log in om dit product te kopen Registreer vandaag om een webaccount aan te maken | ||||
10095813
|
Thermo Scientific Acros
204870250 |
25 g | Glass bottle | N/A | N/A | N/A | |||
Beschrijving
Chemische identificatiekenmerken
32673-41-9 | |
134.56 | |
WFNASTYGEKUMIY-UHFFFAOYSA-N | |
122926 | |
Cl.OCC1=CN=CN1 |
C4H7ClN2O | |
MFCD00012697 | |
4-imidazolemethanol hydrochloride, 4-hydroxymethyl imidazole hydrochloride, 1h-imidazol-4-yl methanol hydrochloride, 4-hydroxymethylimidazole hydrochloride, imidazol-4-ylmethanol hydrochloride, 1h-imidazol-4-ylmethanol hydrochloride, 1h-imidazol-5-ylmethanol hydrochloride, 4-hydroxymethyl imidazole hcl, 1h-imidazole-4-ylmethanol hydrochloride, 4 5-hydroxymethylimidazole hydrochloride | |
1H-imidazol-5-ylmethanol;hydrochloride |
Specificatie
4-(Hydroxymethyl)imidazole hydrochloride | |
98.5 | |
110°C to 112°C | |
Authentic | |
C4H7ClN2O | |
23, I, 103 | |
WFNASTYGEKUMIY-UHFFFAOYSA-N | |
1H-imidazol-5-ylmethanol;hydrochloride | |
122926 | |
99% |
32673-41-9 | |
100.0 | |
Beige to Yellow or Brown | |
99% | |
MFCD00012697 | |
4-imidazolemethanol hydrochloride, 4-hydroxymethyl imidazole hydrochloride, 1h-imidazol-4-yl methanol hydrochloride, 4-hydroxymethylimidazole hydrochloride, imidazol-4-ylmethanol hydrochloride, 1h-imidazol-4-ylmethanol hydrochloride, 1h-imidazol-5-ylmethanol hydrochloride, 4-hydroxymethyl imidazole hcl, 1h-imidazole-4-ylmethanol hydrochloride, 4 5-hydroxymethylimidazole hydrochloride | |
Cl.OCC1=CN=CN1 | |
134.56 | |
134.57 | |
Crystalline Powder and/or Chunks |
Veiligheid en behandeling
GHS H Statement:
Causes serious eye irritation.
May cause respiratory irritation.
Causes skin irritation.
GHS P Statement:
Avoid breathing dust/fume/gas/mist/vapors/spray.
IF ON SKIN: Wash with plenty of soap and water.
Wear protective gloves/protective clothing/eye protection/face protection.
IF IN EYES: Rinse cautiously with water for several minutes. Remove contact lenses, if present and easy to do. Continue rinsing.
WARNING: The information provided on this web site was developed in compliance with European Union (EU) regulations and is correct to the best of our knowledge, information and belief at the date of its publication. The information given is designed only as a guide for safe handling and use. It is not to be considered as either a warranty or quality specification.
GHS Signal Word: Warning
missing translation for 'einecsNumber' : 251-150-
- 4-(Hydroxymethyl)imidazole hydrochloride
Signaalwoord
- Waarschuwing
Gevarencategorie
- Ernstig oogletsel/oogirritatie Categorie 2
- Huidcorrosie/-irritatie Indeling Categorie 2
- Dzia anie toksyczne na narzady docelowe Categorie 3
Gevarenaanduiding
- H319-Veroorzaakt ernstige oogirritatie.
- H335-Kan irritatie van de luchtwegen veroorzaken.
- H315-Veroorzaakt huidirritatie.
Veiligheidsmaatregel
- P261-Inademing van stof/rook/gas/nevel/damp/spuitnevel vermijden.
- P280-Beschermende handschoenen/beschermende kleding/oogbescherming/gelaatsbescherming dragen.
- P302+P352-BIJ CONTACT MET DE HUID: met veel water/ wassen.
- P305+P351+P338-BIJ CONTACT MET DE OGEN: voorzichtig afspoelen met water gedurende een aantal minuten; contactlenzen verwijderen, indien mogelijk; blijven spoelen.