Learn More
4-Hydroxybenzaldehyde, 99%, Thermo Scientific Chemicals
41.53 - 619.08
Chemische identificatiekenmerken
CAS | 123-08-0 |
---|---|
Moleculaire formule | C7H6O2 |
Molecular Weight (g/mol) | 122.12 |
InChI Key | RGHHSNMVTDWUBI-UHFFFAOYSA-N |
Synoniem | p-hydroxybenzaldehyde, 4-formylphenol, p-formylphenol, p-oxybenzaldehyde, benzaldehyde, 4-hydroxy, parahydroxybenzaldehyde, benzaldehyde, p-hydroxy, 4-hydroxy-benzaldehyde, usaf m-6, 4-hydroxy benzaldehyde |
PubChem CID | 126 |
ChEBI | CHEBI:17597 |
IUPAC Name | 4-hydroxybenzaldehyde |
SMILES | C1=CC(=CC=C1C=O)O |
Produktcode | Merk | Aantal | Verpakking | Prijs | Hoeveelheid en beschikbaarheid | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Produktcode | Merk | Aantal | Verpakking | Prijs | Hoeveelheid en beschikbaarheid | ||||
10521421
|
Thermo Scientific Acros
162770500 |
50 g | Plastic bottle |
41.53
50 gram |
Log in om dit product te kopen Registreer vandaag om een webaccount aan te maken | ||||
10184460
|
Thermo Scientific Acros
162772500 |
250 g | Plastic bottle |
103.52
250 gram |
Log in om dit product te kopen Registreer vandaag om een webaccount aan te maken | ||||
10448720
|
Thermo Scientific Acros
162770010 |
1 kg | Plastic bottle |
294.47
1 kg |
Log in om dit product te kopen Registreer vandaag om een webaccount aan te maken | ||||
11954791
|
Thermo Scientific Acros
162770025 |
2.5 kg | Plastic bottle |
619.08
2.50 kg |
Log in om dit product te kopen Registreer vandaag om een webaccount aan te maken | ||||
Beschrijving
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Acros Organics product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Acros Organics product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Chemische identificatiekenmerken
123-08-0 | |
122.12 | |
p-hydroxybenzaldehyde, 4-formylphenol, p-formylphenol, p-oxybenzaldehyde, benzaldehyde, 4-hydroxy, parahydroxybenzaldehyde, benzaldehyde, p-hydroxy, 4-hydroxy-benzaldehyde, usaf m-6, 4-hydroxy benzaldehyde | |
CHEBI:17597 | |
C1=CC(=CC=C1C=O)O |
C7H6O2 | |
RGHHSNMVTDWUBI-UHFFFAOYSA-N | |
126 | |
4-hydroxybenzaldehyde |
Specificatie
4-Hydroxybenzaldehyde | |
114.0°C to 118.0°C | |
Authentic | |
C7H6O2 | |
08,64 | |
p-hydroxybenzaldehyde, 4-formylphenol, p-formylphenol, p-oxybenzaldehyde, benzaldehyde, 4-hydroxy, parahydroxybenzaldehyde, benzaldehyde, p-hydroxy, 4-hydroxy-benzaldehyde, usaf m-6, 4-hydroxy benzaldehyde | |
RGHHSNMVTDWUBI-UHFFFAOYSA-N | |
4-hydroxybenzaldehyde | |
126 | |
122.12 | |
Crystalline Powder |
123-08-0 | |
Yellow to Brown | |
98.5% min. (GC) | |
HOC6H4CHO | |
15,4849 | |
Solubility in water: 13g/L (30°C). Other solubilities: 36.8g/L benzene (65°C) | |
C1=CC(=CC=C1C=O)O | |
122.12 | |
CHEBI:17597 | |
99% |
Veiligheid en behandeling
GHS H Statement
Causes serious eye irritation.
Causes skin irritation.
GHS P Statement
IF ON SKIN: Wash with plenty of soap and water.
If skin irritation occurs: Get medical advice/attention.
If eye irritation persists: Get medical advice/attention.
Wear protective gloves/protective clothing/eye protec
GHS Signal Word: Warning
missing translation for 'einecsNumber' : 204-599-1
- 4-Hydroxybenzaldehyde
Signaalwoord
- Waarschuwing
Gevarencategorie
- Huidcorrosie/-irritatie Indeling Categorie 2
- Ernstig oogletsel/oogirritatie Categorie 2
- Dzia anie toksyczne na narzady docelowe Categorie 3
Gevarenaanduiding
- H319-Veroorzaakt ernstige oogirritatie.
- H315-Veroorzaakt huidirritatie.
- H335-Kan irritatie van de luchtwegen veroorzaken.
Veiligheidsmaatregel
- P261-Inademing van stof/rook/gas/nevel/damp/spuitnevel vermijden.
- P302+P352-BIJ CONTACT MET DE HUID: met veel water/en zeep wassen.
- P280-Beschermende handschoenen/beschermende kleding/oogbescherming/gelaatsbescherming dragen.
- P305+P351+P338-BIJ CONTACT MET DE OGEN: voorzichtig afspoelen met water gedurende een aantal minuten; contactlenzen verwijderen, indien mogelijk; blijven spoelen.