Learn More
4-Hydroxy-1-indanone, 97%, Thermo Scientific™
94.67 - 306.53
Chemische identificatiekenmerken
CAS 40731-98-4
Moleculaire formule C9H8O2
Molecular Weight (g/mol) 148.16
MDL-nummer MFCD00143330
InChI Key CKSCMRNFDBWFND-UHFFFAOYSA-N
Synoniem 4-hydroxy-1-indanone, 4-hydroxyindan-1-one, 4-hydroxyindanone, 4-hydroxy-indan-1-one, 4-hydroxy-2,3-dihydro-1h-inden-1-one, 2,3-dihydro-4-hydroxyinden-1-one, 1h-inden-1-one, 2,3-dihydro-4-hydroxy, 2,3-dihydro-4-hydroxy-1h-inden-1-one, 4-hydroxy-indanone, pubchem9659
PubChem CID 590547
IUPAC Name 4-hydroxy-2,3-dihydroinden-1-one
SMILES OC1=CC=CC2=C1CCC2=O
Meer specificaties weergeven
Producten 2
Produktcode Merk Aantal Prijs Hoeveelheid en beschikbaarheid  
Produktcode Merk Aantal Prijs Hoeveelheid en beschikbaarheid  
10602255
Bekijk documenten
Thermo Scientific Acros
399030010
1 g
94.67
1 gram
10366394
Bekijk documenten
Thermo Scientific Acros
399030050
5 g
306.53
5 gram
Beschrijving
Beschrijving
Specificatie
Chemische identificatiekenmerken
40731-98-4
148.16
CKSCMRNFDBWFND-UHFFFAOYSA-N
590547
OC1=CC=CC2=C1CCC2=O
C9H8O2
MFCD00143330
4-hydroxy-1-indanone, 4-hydroxyindan-1-one, 4-hydroxyindanone, 4-hydroxy-indan-1-one, 4-hydroxy-2,3-dihydro-1h-inden-1-one, 2,3-dihydro-4-hydroxyinden-1-one, 1h-inden-1-one, 2,3-dihydro-4-hydroxy, 2,3-dihydro-4-hydroxy-1h-inden-1-one, 4-hydroxy-indanone, pubchem9659
4-hydroxy-2,3-dihydroinden-1-one
Specificatie
4-Hydroxy-1-indanone
242°C to 244°C
Glass bottle
MFCD00143330
CKSCMRNFDBWFND-UHFFFAOYSA-N
4-hydroxy-2,3-dihydroinden-1-one
590547
97%
40731-98-4
96% min. (HPLC)
C9H8O2
4-hydroxy-1-indanone, 4-hydroxyindan-1-one, 4-hydroxyindanone, 4-hydroxy-indan-1-one, 4-hydroxy-2,3-dihydro-1h-inden-1-one, 2,3-dihydro-4-hydroxyinden-1-one, 1h-inden-1-one, 2,3-dihydro-4-hydroxy, 2,3-dihydro-4-hydroxy-1h-inden-1-one, 4-hydroxy-indanone, pubchem9659
OC1=CC=CC2=C1CCC2=O
148.16
148.16
Video's
Veiligheid en behandeling
Veiligheid en behandeling
GHS Signal Word: Warning
Productidentificatie
  • 4-Hydroxy-1-indanone
Signaalwoord
  • Waarschuwing
Gevarencategorie
  • Acute toxiciteit Categorie 4
  • Ernstig oogletsel/oogirritatie Categorie 2
  • Huidcorrosie/-irritatie Indeling Categorie 2
  • Dzia anie toksyczne na narzady docelowe Categorie 3
Gevarenaanduiding
  • H315-Veroorzaakt huidirritatie.
  • H319-Veroorzaakt ernstige oogirritatie.
  • H335-Kan irritatie van de luchtwegen veroorzaken.
  • H312-Schadelijk bij contact met de huid.
  • H332-Schadelijk bij inademing.
  • H302-Schadelijk bij inslikken.
Veiligheidsmaatregel
  • P261-Inademing van stof/rook/gas/nevel/damp/spuitnevel vermijden.
  • P280-Beschermende handschoenen/beschermende kleding/oog­bescherming/gelaatsbescherming dragen.
  • P301+P312-NA INSLIKKEN: bij onwel voelen een ANTIGIFCENTRUM / arts/ raadplegen.
  • P302+P352-BIJ CONTACT MET DE HUID: met veel water/ wassen.
  • P304+P340-NA INADEMING: de persoon in de frisse lucht brengen en ervoor zorgen dat deze gemakkelijk kan ademen.
  • P305+P351+P338-BIJ CONTACT MET DE OGEN: voorzichtig afspoelen met water gedurende een aantal minuten; contactlenzen verwijderen, indien mogelijk; blijven spoelen.