Learn More
4-Fluorobiphenyl, 97+%, Thermo Scientific Chemicals
37.79 - 121.61
Chemische identificatiekenmerken
CAS 324-74-3
Moleculaire formule C12H9F
Molecular Weight (g/mol) 172.202
MDL-nummer MFCD00011650
InChI Key RUYZJEIKQYLEGZ-UHFFFAOYSA-N
Synoniem 4-fluorobiphenyl, 4-fluoro-1,1'-biphenyl, p-fluorodiphenyl, 4-fluoro-biphenyl, 4-fluorodiphenyl, biphenyl, 4-fluoro, 1,1'-biphenyl, 4-fluoro, para-fluorobiphenyl, 4-fluorophenyl benzene, p-fluorobiphenyl
PubChem CID 9461
IUPAC Name 1-fluoro-4-phenylbenzene
SMILES C1=CC=C(C=C1)C2=CC=C(C=C2)F
Meer specificaties weergeven
Producten 2
Produktcode Merk Aantal Prijs Hoeveelheid en beschikbaarheid  
Produktcode Merk Aantal Prijs Hoeveelheid en beschikbaarheid  
11307166
Bekijk documenten
Thermo Scientific Alfa Aesar
L07170.03
1 g
37.79
1 gram
om dit product te kopen Registreer vandaag om een webaccount aan te maken
11317166
Bekijk documenten
Thermo Scientific Alfa Aesar
L07170.06
5 g
121.61
5 gram
om dit product te kopen Registreer vandaag om een webaccount aan te maken
Beschrijving
Beschrijving
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Specificatie
Chemische identificatiekenmerken
324-74-3
172.202
RUYZJEIKQYLEGZ-UHFFFAOYSA-N
9461
C1=CC=C(C=C1)C2=CC=C(C=C2)F
C12H9F
MFCD00011650
4-fluorobiphenyl, 4-fluoro-1,1'-biphenyl, p-fluorodiphenyl, 4-fluoro-biphenyl, 4-fluorodiphenyl, biphenyl, 4-fluoro, 1,1'-biphenyl, 4-fluoro, para-fluorobiphenyl, 4-fluorophenyl benzene, p-fluorobiphenyl
1-fluoro-4-phenylbenzene
Specificatie
4-Fluorobiphenyl
72°C to 76°C
C12H9F
2042410
RUYZJEIKQYLEGZ-UHFFFAOYSA-N
1-fluoro-4-phenylbenzene
9461
≥97%
324-74-3
253°C
MFCD00011650
4-fluorobiphenyl, 4-fluoro-1,1'-biphenyl, p-fluorodiphenyl, 4-fluoro-biphenyl, 4-fluorodiphenyl, biphenyl, 4-fluoro, 1,1'-biphenyl, 4-fluoro, para-fluorobiphenyl, 4-fluorophenyl benzene, p-fluorobiphenyl
C1=CC=C(C=C1)C2=CC=C(C=C2)F
172.202
172.2
Video's
Veiligheid en behandeling
Veiligheid en behandeling
P261-P264b-P271-P280-P302+P352-P304+P340-P305+P351+P338-P312-P332+P313-P362-P501c
H315-H319-H335
missing translation for 'einecsNumber' : 206-304-1
missing translation for 'rtecsNumber' : DV5291200
missing translation for 'tsca' : No
Recommended Storage : Ambient temperatures