Learn More
4-Fluoro-2-methoxyphenylboronic acid, 97%, Thermo Scientific™
50.23 - 156.00
Chemische identificatiekenmerken
CAS | 179899-07-1 |
---|---|
Moleculaire formule | C7H8BFO3 |
Molecular Weight (g/mol) | 169.95 |
MDL-nummer | MFCD03788423 |
InChI Key | ADJBXDCXYMCCAD-UHFFFAOYSA-N |
Synoniem | 4-fluoro-2-methoxyphenyl boronic acid, 2-methoxy-4-fluorophenylboronic acid, 4-fluoro-2-methoxybenzeneboronic acid, 4-fluoro-2-methoxy-phenyl boronic acid, 4-fluoro-2-methoxyphenyl-boronic acid, 5-fluoroanisole-2-boronic acid, 4-fluoro-2-methoxy phenyl boronic acid, boronic acid, 4-fluoro-2-methoxyphenyl, pubchem19716, acmc-1c2tm |
PubChem CID | 2782672 |
IUPAC Name | (4-fluoro-2-methoxyphenyl)boronic acid |
SMILES | COC1=CC(F)=CC=C1B(O)O |
Description
Chemical Identifiers
179899-07-1 | |
169.95 | |
ADJBXDCXYMCCAD-UHFFFAOYSA-N | |
2782672 | |
COC1=CC(F)=CC=C1B(O)O |
C7H8BFO3 | |
MFCD03788423 | |
4-fluoro-2-methoxyphenyl boronic acid, 2-methoxy-4-fluorophenylboronic acid, 4-fluoro-2-methoxybenzeneboronic acid, 4-fluoro-2-methoxy-phenyl boronic acid, 4-fluoro-2-methoxyphenyl-boronic acid, 5-fluoroanisole-2-boronic acid, 4-fluoro-2-methoxy phenyl boronic acid, boronic acid, 4-fluoro-2-methoxyphenyl, pubchem19716, acmc-1c2tm | |
(4-fluoro-2-methoxyphenyl)boronic acid |
Specifications
4-Fluoro-2-methoxyphenylboronic acid | |
96.0 | |
133.9°C to 137.9°C | |
Authentic | |
C7H8BFO3 | |
4-fluoro-2-methoxyphenyl boronic acid, 2-methoxy-4-fluorophenylboronic acid, 4-fluoro-2-methoxybenzeneboronic acid, 4-fluoro-2-methoxy-phenyl boronic acid, 4-fluoro-2-methoxyphenyl-boronic acid, 5-fluoroanisole-2-boronic acid, 4-fluoro-2-methoxy phenyl boronic acid, boronic acid, 4-fluoro-2-methoxyphenyl, pubchem19716, acmc-1c2tm | |
COC1=CC(F)=CC=C1B(O)O | |
169.95 | |
169.95 | |
Crystalline Powder |
179899-07-1 | |
100.0 | |
White | |
96% min. (HPLC) | |
MFCD03788423 | |
ADJBXDCXYMCCAD-UHFFFAOYSA-N | |
(4-fluoro-2-methoxyphenyl)boronic acid | |
2782672 | |
97% |
Safety and Handling
GHS H Statement
Harmful if swallowed.
Causes skin irritation.
Causes serious eye irritation.
May cause respiratory irritation.
GHS P Statement
Avoid breathing dust/fume/gas/mist/vapors/spray.
Wear protective gloves/protective clothing/eye protection/face protection.
IF SWALLOWED: Call a POISON CENTER or doctor/physician if you feel unwell.
IF ON SKIN: Wash
GHS Signal Word: Warning
Product Identifier
Signal Word
Hazard Category
Hazard Statement
Precautionary Statement
- 4-Fluoro-2-methoxyphenylboronic acid, 97%
Signal Word
- Waarschuwing
Hazard Category
- Acute toxiciteit Categorie 4
- Ernstig oogletsel/oogirritatie Categorie 2
- Huidcorrosie/-irritatie Indeling Categorie 2
- Dzia anie toksyczne na narzady docelowe Categorie 3
Hazard Statement
- H315-Veroorzaakt huidirritatie.
- H319-Veroorzaakt ernstige oogirritatie.
- H335-Kan irritatie van de luchtwegen veroorzaken.
- H302-Schadelijk bij inslikken.
Precautionary Statement
- P261-Inademing van stof/rook/gas/nevel/damp/spuitnevel vermijden.
- P280-Beschermende handschoenen/beschermende kleding/oogbescherming/gelaatsbescherming dragen.
- P301+P312-NA INSLIKKEN: bij onwel voelen een ANTIGIFCENTRUM / arts/ raadplegen.
- P302+P352-BIJ CONTACT MET DE HUID: met veel water/ wassen.
- P305+P351+P338-BIJ CONTACT MET DE OGEN: voorzichtig afspoelen met water gedurende een aantal minuten; contactlenzen verwijderen, indien mogelijk; blijven spoelen.