Learn More
4'-Ethynylacetophenone, 98%, Thermo Scientific Chemicals
129.65 - 392.96
Chemische identificatiekenmerken
CAS 42472-69-5
Moleculaire formule C10H8O
Molecular Weight (g/mol) 144.17
MDL-nummer MFCD04974025
InChI Key WHFPFLKZXFBCSO-UHFFFAOYSA-N
PubChem CID 5123626
IUPAC Name 1-(4-ethynylphenyl)ethanone
SMILES CC(=O)C1=CC=C(C=C1)C#C
Meer specificaties weergeven
Producten 2
Produktcode Merk Aantal Verpakking Prijs Hoeveelheid en beschikbaarheid  
Produktcode Merk Aantal Verpakking Prijs Hoeveelheid en beschikbaarheid  
10218423
Bekijk documenten
Thermo Scientific Acros
390580010
1 g Glass bottle
129.65
1 gram
om dit product te kopen Registreer vandaag om een webaccount aan te maken
10773614
Bekijk documenten
Thermo Scientific Acros
390580050
5 g Glass bottle
392.96
5 gram
om dit product te kopen Registreer vandaag om een webaccount aan te maken
Beschrijving
Beschrijving
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Acros Organics product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Acros Organics product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Specificatie
Chemische identificatiekenmerken
42472-69-5
144.17
WHFPFLKZXFBCSO-UHFFFAOYSA-N
1-(4-ethynylphenyl)ethanone
C10H8O
MFCD04974025
5123626
CC(=O)C1=CC=C(C=C1)C#C
Specificatie
4'-Ethynylacetophenone
97.5
67.0°C to 70.0°C
Authentic
C10H8O
MFCD04974025
WHFPFLKZXFBCSO-UHFFFAOYSA-N
1-(4-ethynylphenyl)ethanone
5123626
98%
42472-69-5
100.0
Yellow
97.5% min. (GC)
CHCC6H4COCH3
1-4-ethynylphenyl ethanone, 1-4-ethynyl-phenyl-ethanone, 4-acetylphenylacetylene, ethanone, 1-4-ethynylphenyl, 4'-ethynylacetophenone, 1-4-ethynylphenyl ethan-1-one, 4-acetylphenylethyne, 4-acetylphenyl acetylene, 1-4-ethynylphenyl-ethanone, ethanone,1-4-ethynylphenyl
CC(=O)C1=CC=C(C=C1)C#C
144.17
144.17
Powder
Video's
Veiligheid en behandeling
Veiligheid en behandeling
GHS H Statement
Causes skin irritation.
Causes serious eye irritation.
May cause respiratory irritation.
GHS P Statement
IF INHALED: Remove to fresh air and keep at rest in a position comfortable for breathing.
If eye irritation persists: Get medical advice/attention.
IF ON SKIN: Wash with plenty of soap and water.
Wear protective glov
GHS Signal Word: Warning
Productidentificatie
  • 4'-Ethynylacetophenone
Signaalwoord
  • Waarschuwing
Gevarencategorie
  • Acute toxiciteit Categorie 4
  • Ernstig oogletsel/oogirritatie Categorie 2
  • Huidcorrosie/-irritatie Indeling Categorie 2
  • Dzia anie toksyczne na narzady docelowe Categorie 3
Gevarenaanduiding
  • H315-Veroorzaakt huidirritatie.
  • H319-Veroorzaakt ernstige oogirritatie.
  • H335-Kan irritatie van de luchtwegen veroorzaken.
  • H302-Schadelijk bij inslikken.
Veiligheidsmaatregel
  • P261-Inademing van stof/rook/gas/nevel/damp/spuitnevel vermijden.
  • P280-Beschermende handschoenen/beschermende kleding/oog­bescherming/gelaatsbescherming dragen.
  • P301+P312-NA INSLIKKEN: bij onwel voelen een ANTIGIFCENTRUM / arts/ raadplegen.
  • P302+P352-BIJ CONTACT MET DE HUID: met veel water/ wassen.
  • P305+P351+P338-BIJ CONTACT MET DE OGEN: voorzichtig afspoelen met water gedurende een aantal minuten; contactlenzen verwijderen, indien mogelijk; blijven spoelen.