Learn More
4-Ethoxyphenylacetic acid, 98%, Thermo Scientific Chemicals
33.77 - 111.56
Chemische identificatiekenmerken
CAS 4919-33-9
Moleculaire formule C10H12O3
Molecular Weight (g/mol) 180.203
MDL-nummer MFCD00004346
InChI Key ZVVWZNFSMIFGEP-UHFFFAOYSA-N
Synoniem 4-ethoxyphenylacetic acid, 2-4-ethoxyphenyl acetic acid, 4-ethoxyphenyl acetic acid, benzeneacetic acid, 4-ethoxy, p-ethoxyphenylacetic acid, para-ethoxyphenylacetic acid, acmc-20amjb, 4-ethoxyphenylaceticacid, enamine_004828, p-ethoxyphenyl acetic acid
PubChem CID 78631
IUPAC Name 2-(4-ethoxyphenyl)acetic acid
SMILES CCOC1=CC=C(C=C1)CC(=O)O
Meer specificaties weergeven
Producten 3
Produktcode Merk Aantal Prijs Hoeveelheid en beschikbaarheid  
Produktcode Merk Aantal Prijs Hoeveelheid en beschikbaarheid  
11449382
Bekijk documenten
Thermo Scientific Alfa Aesar
A10129.09
10 g
33.77
10 gram
om dit product te kopen Registreer vandaag om een webaccount aan te maken
11334739
Bekijk documenten
Thermo Scientific Alfa Aesar
A10129.14
25 g
63.52
25 gram
om dit product te kopen Registreer vandaag om een webaccount aan te maken
11459382
Bekijk documenten
Thermo Scientific Alfa Aesar
A10129.18
50 g
111.56
50 gram
om dit product te kopen Registreer vandaag om een webaccount aan te maken
Beschrijving
Beschrijving
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Specificatie
Chemische identificatiekenmerken
4919-33-9
180.203
ZVVWZNFSMIFGEP-UHFFFAOYSA-N
78631
CCOC1=CC=C(C=C1)CC(=O)O
C10H12O3
MFCD00004346
4-ethoxyphenylacetic acid, 2-4-ethoxyphenyl acetic acid, 4-ethoxyphenyl acetic acid, benzeneacetic acid, 4-ethoxy, p-ethoxyphenylacetic acid, para-ethoxyphenylacetic acid, acmc-20amjb, 4-ethoxyphenylaceticacid, enamine_004828, p-ethoxyphenyl acetic acid
2-(4-ethoxyphenyl)acetic acid
Specificatie
4-Ethoxyphenylacetic acid
87°C to 91°C
MFCD00004346
4-ethoxyphenylacetic acid, 2-4-ethoxyphenyl acetic acid, 4-ethoxyphenyl acetic acid, benzeneacetic acid, 4-ethoxy, p-ethoxyphenylacetic acid, para-ethoxyphenylacetic acid, acmc-20amjb, 4-ethoxyphenylaceticacid, enamine_004828, p-ethoxyphenyl acetic acid
CCOC1=CC=C(C=C1)CC(=O)O
180.203
180.2
4919-33-9
C10H12O3
1103143
ZVVWZNFSMIFGEP-UHFFFAOYSA-N
2-(4-ethoxyphenyl)acetic acid
78631
≥98%
Video's
Veiligheid en behandeling
Veiligheid en behandeling
GHS H Statement
H315-H319-H335
Causes skin irritation.
Causes serious eye irritation.
May cause respiratory irritation.
P261-P264b-P270-P271-P280-P301+P312-P302+P352-P304+P340-P305+P351+P338-P312-P330-P332+P313-P362-P501c
H302-H315-H319-H335
missing translation for 'einecsNumber' : 225-545-3
missing translation for 'tsca' : Yes
Recommended Storage : Ambient temperatures
Productidentificatie
  • 4-Ethoxyphenylacetic acid
Signaalwoord
  • Waarschuwing
Gevarencategorie
  • Acute toxiciteit Categorie 4
  • Ernstig oogletsel/oogirritatie Categorie 2
  • Huidcorrosie/-irritatie Indeling Categorie 2
  • Dzia anie toksyczne na narzady docelowe Categorie 3
Gevarenaanduiding
  • H302-Schadelijk bij inslikken.
  • H315-Veroorzaakt huidirritatie.
  • H319-Veroorzaakt ernstige oogirritatie.
  • H335-Kan irritatie van de luchtwegen veroorzaken.
Veiligheidsmaatregel
  • P261-Inademing van stof/rook/gas/nevel/damp/spuitnevel vermijden.
  • P280-Beschermende handschoenen/beschermende kleding/oog­bescherming/gelaatsbescherming dragen.
  • P301+P312-NA INSLIKKEN: bij onwel voelen een ANTIGIFCENTRUM / arts/ raadplegen.
  • P302+P352-BIJ CONTACT MET DE HUID: met veel water/ wassen.
  • P305+P351+P338-BIJ CONTACT MET DE OGEN: voorzichtig afspoelen met water gedurende een aantal minuten; contactlenzen verwijderen, indien mogelijk; blijven spoelen.
Aanvullende informatie
  • MIXTURE LIST-Bevat: 4-Ethoxyphenylaceticacid